nginx
Microplate Readers and Washers
Mikroplattenleser und Waschgeräte
Entdecken Sie Thermo Scientific™ Detektionslösungen.
Wenn Sie nach Mikroplattenlesern oder Waschgeräten suchen, entdecken Sie das Thermo Scientific™ Portfolio — ein umfassendes Sortiment an zuverlässigen, leistungsstarken Systemen für ELISA, zellbasierte Assays, Nukleinsäurequantifizierung, Proteinanalyse und fortschrittliche Forschungsanwendungen.
Verfügbar über den Fisher Scientific Vertriebskanal mit vollständiger Preistransparenz, Serviceunterstützung und Anwendungsexpertise.
Multimodale Mikroplattenleser
Flexible Detektion für sich entwickelnde Forschungsanforderungen.
Thermo Scientific multimodale Mikroplattenleser bieten leistungsstarke, konfigurierbare Detektionstechnologien zur Unterstützung einer Vielzahl von Assays — von routinemäßigen Fluoreszenzmessungen bis hin zu fortschrittlichen Lumineszenz- und Alpha-basierten Anwendungen.
Wählen Sie das richtige System für Ihren Arbeitsablauf:
Thermo Scientific™ Varioskan™ LUX multimodaler Mikroplattenleser
Fortschrittliche, vollständig konfigurierbare multimodale Detektion für Forschungsanwendungen.
Eine hochflexible, modulare Plattform, die Absorptions-, Fluoreszenz-, Lumineszenz-, zeitaufgelöste Fluoreszenz (TRF) und AlphaScreen™ Technologien unterstützt. Entwickelt für Labore, die maximale Empfindlichkeit, Flexibilität und zukünftige Skalierbarkeit benötigen.
Am besten geeignet für:
  • Fortgeschrittene Assay-Entwicklung
  • TRF- und AlphaScreen™ Anwendungen
  • Zellbasierte Assays und kinetische Arbeitsabläufe
  • Labore, die Dispenser, Gaskontrolle oder Bodenmessung benötigen
Wesentliche Vorteile der Produktreihe:
  • Breite Assay-Kompatibilität
  • Aufrüstbare Konfigurationen (modellabhängig)
  • Intuitive SkanIt™ Software
  • Geeignet für akademische, biotechnologische und pharmazeutische Forschung
Thermo Scientific™ Varioskan™ LUX Multimode Microplate Reader
Thermo Scientific™ Varioskan™ ALF multimodaler Mikroplattenleser
Zuverlässige, kosteneffiziente multimodale Detektion für Routineanwendungen.
Ein filterbasierter multimodaler Leser, der Absorption, Fluoreszenz und Lumineszenz in einem kompakten, einfach zu bedienenden System kombiniert. Ideal für Labore, die etablierte Assays und Standardarbeitsabläufe durchführen.
Am besten geeignet für:
  • Routine-Fluoreszenz- und Lumineszenz-Assays
  • ELISA und grundlegende Forschungsarbeitsabläufe
  • Budgetbewusste Labore mit Bedarf an multimodalen Funktionen
Wesentliche Vorteile der Produktreihe:
  • Breite Assay-Kompatibilität
  • Aufrüstbare Konfigurationen (modellabhängig)
  • Intuitive SkanIt™ Software
  • Geeignet für akademische, biotechnologische und pharmazeutische Forschung
Thermo Scientific™ Varioskan™ ALF Multimode Microplate Reader
Absorptions-Mikroplattenleser
Robuste Leistung für ELISA und routinemäßige Quantifizierung.
Thermo Scientific Absorptions-Mikroplattenleser bieten zuverlässige, reproduzierbare Leistung für ELISA-Arbeitsabläufe und allgemeine absorbanzbasierte Assays.
Wählen Sie das richtige System für Ihren Arbeitsablauf:
Thermo Scientific™ Multiskan™ SkyHigh Mikroplatten-Spektrophotometer
Fortschrittliche Absorptionsdetektion mit erhöhter Flexibilität.
Ein monochromatorbasierter Mikroplatten-Spektrophotometer mit erweiterter Wellenlängenauswahl, optionaler Touchscreen-Bedienung und optionaler Küvettenfunktion. Entwickelt für Labore, die größere Flexibilität und eine breitere Assay-Kompatibilität benötigen.
Am besten geeignet für:
  • Multi-Assay-Umgebungen mit Bedarf an Wellenlängenflexibilität
  • DNA/RNA- und Proteinquantifizierung im UV-Bereich
  • Labore, die Küvettenmessungen benötigen
  • Anwender, die eine moderne Benutzeroberfläche und erweiterte Funktionen suchen
Wesentliche Vorteile der Produktreihe:
  • Zuverlässige, reproduzierbare Absorptionsmessungen
  • Optimiert für ELISA und biochemische Assays
  • Intuitive SkanIt™ Software für optimierte Arbeitsabläufe
  • Skalierbare Lösungen zur Anpassung an Anwendungsanforderungen und Budget
Thermo Scientific™ Multiskan™ SkyHigh Microplate Spectrophotometer
Thermo Scientific™ Multiskan™ FC Mikroplatten-Photometer
Einfache, zuverlässige Absorptionsdetektion für routinemäßige ELISA-Arbeitsabläufe.
Ein kompakter, filterbasierter Mikroplatten-Photometer, der für unkomplizierte und zuverlässige Absorptionsmessungen entwickelt wurde. Ideal für Labore, die etablierte ELISA-Assays durchführen, sowie für Routinetests.
Am besten geeignet für:
  • Routinemäßige ELISA-Arbeitsabläufe
  • Endpunkt-Absorptionsmessungen
  • Qualitätskontroll- und Lehrlabore
  • Anwender, die Einfachheit und Kosteneffizienz priorisieren
Wesentliche Vorteile der Produktreihe:
  • Zuverlässige, reproduzierbare Absorptionsmessungen
  • Optimiert für ELISA und biochemische Assays
  • Intuitive SkanIt™ Software für optimierte Arbeitsabläufe
  • Skalierbare Lösungen zur Anpassung an Anwendungsanforderungen und Budget
Thermo Scientific™ Multiskan™ FC Microplate Photometer
Automatisierte Mikroplatten-Waschgeräte
Konsistentes, zuverlässiges Waschen für ELISA und zellbasierte Assays.
Thermo Scientific Mikroplatten-Waschgeräte bieten präzise, programmierbare Waschleistung zur Unterstützung von Reproduzierbarkeit und Assay-Genauigkeit.
Thermo Scientific™ Wellwash™ Mikroplatten-Waschgerät
Zuverlässiges, einfach zu bedienendes Waschen für routinemäßige ELISA-Anwendungen.
Ein robustes Waschgerät, das für eine konsistente Leistung in standardmäßigen ELISA-Arbeitsabläufen entwickelt wurde. Bietet eine einfache Bedienung und zuverlässige Ergebnisse für Labore, die sich auf Routinetests konzentrieren.
Am besten geeignet für:
  • Routinemäßiges ELISA-Waschen
  • Standard-96-Well-Platten-Arbeitsabläufe
  • Labore, die Benutzerfreundlichkeit und Zuverlässigkeit priorisieren
  • Kostenbewusste Umgebungen
Wesentliche Vorteile der Produktreihe:
  • Konsistente und reproduzierbare Waschleistung
  • Anpassbare Waschparameter für unterschiedliche Assay-Anforderungen
  • Reduzierte Restvolumina zur Verbesserung der Assay-Genauigkeit
  • Benutzerfreundliche Bedienung für effiziente Arbeitsabläufe
Thermo Scientific™ Wellwash™ Microplate Washer
Thermo Scientific™ Wellwash™ Versa Mikroplatten-Waschgerät
Flexibles Waschen für höheren Durchsatz und anspruchsvollere Arbeitsabläufe.
Ein fortschrittliches Waschgerät, das sowohl 96- als auch 384-Well-Platten mit erweiterter Programmierbarkeit und Flexibilität unterstützt. Entwickelt für Labore, die komplexere Assays oder höhere Durchsatzanforderungen bewältigen.
Am besten geeignet für:
  • 96- und 384-Well-Plattenformate
  • Arbeitsabläufe mit höherem Durchsatz
  • Komplexere oder angepasste Waschprotokolle
  • Labore, die größere Flexibilität und Kontrolle benötigen
Wesentliche Vorteile der Produktreihe:
  • Konsistente und reproduzierbare Waschleistung
  • Anpassbare Waschparameter für unterschiedliche Assay-Anforderungen
  • Reduzierte Restvolumina zur Verbesserung der Assay-Genauigkeit
  • Benutzerfreundliche Bedienung für effiziente Arbeitsabläufe
Thermo Scientific™ Wellwash™ Versa Microplate Washer
FAQ
Schritt 1: Welchen Detektionsmodus benötigen Sie?
  • Nur Absorption → Entdecken Sie Multiskan™ FC oder Multiskan™ SkyHigh
  • Absorption + Fluoreszenz + Lumineszenz → Entdecken Sie Varioskan™ ALF
  • Fortschrittliche Detektion einschließlich TRF oder AlphaScreen™ → Entdecken Sie Varioskan™ LUX
Schritt 2: Benötigen Sie Reagenzdispenser oder Gaskontrolle?
  • Ja → Varioskan™ LUX
  • Nein → Varioskan™ ALF oder Multiskan™ Modelle
Schritt 3: Führen Sie zellbasierte Assays mit adhärenten Zellen durch?
  • Ja → Ziehen Sie Varioskan™ LUX in Betracht (Bodenmessfunktion)
Thermo Scientific Mikroplattenleser und -waschgeräte genießen weltweit Vertrauen aufgrund ihrer Zuverlässigkeit, Leistung und einfachen Integration in Laborarbeitsabläufe.
  • Umfassendes Portfolio
    Von routinemäßigen Absorptionsmessungen bis hin zur fortschrittlichen multimodalen Detektion
  • Skalierbare Lösungen
    Systeme geeignet für Lehrlabore, Forschungseinrichtungen und Hochdurchsatzumgebungen
  • Intuitive Software
    Die SkanIt™ Software ermöglicht eine einfache Assay-Einrichtung, Datenerfassung und Analyse
  • Service und Support
    Unterstützt durch eine globale Serviceinfrastruktur mit Serviceverträgen über den Fisher Scientific Vertriebskanal verfügbar