Ausrüstung zur Flüssigstickstofflagerung
Ausrüstung zur Flüssigstickstofflagerung ist entscheidend für die Aufrechterhaltung der Probenintegrität in Biobanken, klinischen Laboren, der Zell- und Gentherapie, der IVF und der industriellen Qualitätskontrolle. In dieser Kategorie können Sie zwischen tragbaren Dewargefäßen, LN2-Gefrierschränken mit hoher Kapazität, CryoExtra-Lagersystemen, CryoPlus-Gefrierschränken sowie barcodebasierten CryoBank-Fläschchenlösungen wählen.
Thermo Scientific™ Thermo-Flask™ LN2-Tischbehälter
Maximieren Sie die Kühlmittelretention mit diesen Tisch-Flüssigstickstoffbehältern mit Innengefäßen aus Borosilikat.
Thermo Scientific™ Thermo-Flask™ Tisch-LN2-Behälter
Thermo Scientific™ Locator™ Plus Gestell- und Boxensysteme
Lagern Sie bis zu 6.000 Proben kosteneffizient im Locator 6 Gestell- und Boxensystem, das die Probenentnahme vereinfacht und den Verbrauch von Flüssigstickstoff minimiert.
Thermo Scientific™ Locator™ Plus Rack and Box Systems
Thermo Scientific™ CryoExtra™ hocheffiziente kryogene Lagersysteme mit Batterie-Backup, 463 L
Verfügen über automatische Temperaturüberwachung, mikroprozessorgesteuerte LN2-Füllstandsregelung und ein integriertes Batterie-Backup-System für maximale Sicherheit wertvoller Proben.
Thermo Scientific™ CryoExtra™ hocheffiziente kryogene Lagersysteme mit Batterie-Backup, 463 L
Bestellung abschließen – Attraktive Angebote
Thermo Scientific™ wasserdichte Kryohandschuhe – mittlere Armlänge
Ermöglichen die sichere Handhabung von Proben aus Ultratiefkühlgeräten und kryogenen Lagersystemen. Erhältlich in Ellenbogen-, Mittelarm- und Schulterlänge.
Thermo Scientific™ wasserdichte Kryohandschuhe – mittlere Armlänge
Thermo Scientific™ Nunc™ kryogene Röhrchen für Biobanking und Zellkultur
Lagern Sie Proben vom allgemeinen Kältespeicher bis zur Dampfphase von Flüssigstickstoff mit diesen kryogenen Röhrchen für Biobanking und Zellkultur, erhältlich mit Innen- oder Außengewinde.
Thermo Scientific™ Nunc™ kryogene Röhrchen für Biobanking und Zellkultur
Thermo Scientific™ TSX Serie Hochleistungs-Gefrierschränke -30°C mit Abtauautomatik
Die Thermo Scientific™ TSX Serie Hochleistungs-Gefrierschränke -30°C mit Abtauautomatik sind mit Funktionen ausgestattet, die Probenschutz und Nachhaltigkeitsziele für die Lagerung von Reagenzien, Arzneimitteln, Impfstoffen, biologischen und anderen häufig verwendeten Labor- und Klinikmaterialien wie Primern, siRNA-Molekülen und fetalem Rinderserum (FBS), die -30°C erfordern, unterstützen.
Thermo Scientific™ TSX Serie Hochleistungs-Gefrierschränke -30°C mit Abtauautomatik
FAQ
Ausrüstung zur Flüssigstickstofflagerung reicht von kleinen Thermo-Flask Dewargefäßen und Edelstahlbehältern bis hin zu CryoExtra- und CryoPlus-Systemen mit hoher Kapazität sowie Thermo Scientific Nunc CryoBank-Fläschchen und Corning eisfreien Kühlboxen. Zusammen unterstützen sie Handhabung, Langzeitlagerung und hochdichte Biobanking-Anwendungen.
Bewerten Sie zunächst Ihren LN2-Verbrauch, die Nachfüllhäufigkeit und die Anzahl der zu lagernden Proben. Kleinere Dewargefäße eignen sich für gelegentliche Transfers, während 20- bis 50-L-Behälter oder CryoExtra- und CryoPlus-Systeme für die kontinuierliche Lagerung geeignet sind. Thermo Scientific- und Taylor Wharton-Lösungen bieten Kapazitäten, die auf unterschiedliche Workflows abgestimmt sind.
Für die Langzeitlagerung in der Dampf- oder Flüssigphase von LN2 verwenden Sie spezielle Kryoröhrchen wie Thermo Scientific Nunc CryoBank- und Uni-Röhrchen. Diese Röhrchen verfügen über robuste Materialien, sichere Kappen mit Innen- oder Außengewinde sowie Rack-Formate für eine sichere Versiegelung, eindeutige Identifikation und Kompatibilität mit automatisierten kryogenen Systemen.
Barcodierte CryoBank-Systeme von Thermo Scientific Nunc kombinieren gerackte, 2D-codierte Fläschchen mit strukturierten Layouts in CryoExtra- oder CryoPlus-Gefrierschränken. Dies verbessert das Proben-Tracking, reduziert Kommissionierfehler und vereinfacht die Integration in LIMS und Automatisierung, sodass Biobanken und klinische Labore regulatorische und Qualitätsanforderungen erfüllen können.
Verbessern Sie die Sicherheit durch das Tragen geeigneter PSA, Arbeiten in gut belüfteten Bereichen und die Verwendung von Geräten mit Füllstandsüberwachung oder Alarmen, wie Thermo Scientific Locator- und CryoExtra-Systemen. Schulen Sie Mitarbeitende im Umgang mit LN2, kennzeichnen Sie Behälter eindeutig und verwenden Sie kompatible Racks und Boxen, um Bruch und versehentliche Verschüttungen zu minimieren.
Top Marken