UserName
Karl Fischer Buffers and Reagents
Karl-Fischer-Puffer und Reagenzien
Die Karl-Fischer-Titration (KF) ist eine bewährte Methode zur präzisen Wasserbestimmung in Pharma-, Chemie-, Lebensmittel- und Forschungslabors. In dieser Kategorie finden Sie Karl-Fischer-Puffer, Reagenzien und unterstützende Lösungen, die die Endpunktstabilität verbessern, Drift reduzieren und Ihnen helfen, wiederholbare Feuchtigkeitsergebnisse zu erzielen. Entdecken Sie Optionen für coulometrische und volumetrische Arbeitsabläufe von führenden Anbietern wie Fisher Chemicals, Honeywell Fluka, Honeywell Research Chemicals und JT Baker – mit Formaten, die für die routinemäßige Qualitätskontrolle und die Entwicklung fortschrittlicher Methoden geeignet sind.
HYDRANAL™ – Coulomat AG-Ofen, Reagenz für coulometrische KF-Titration mit Ofen (Anolytlösung), für Zellen mit und ohne Diaphragma, Honeywell Fluka
500 ml HYDRANAL-Coulomat AG-Ofen-Reagenz für coulometrische KF-Titration mit Ofen (Anolytlösung).
HYDRANAL™ - Coulomat AG-Oven, Reagent for coulometric KF titration with oven (anolyte solution), for cells with and without diaphragm, Honeywell Fluka
Karl Fischer Aqualine™ Complete 5, für Karl-Fischer-Titration durch Volumetrie, Fisher Chemical™
Einkomponenten-Volumenreagenz für die Analyse von hohem Wassergehalt.
Karl Fischer Aqualine™ Complete 5, for Karl Fischer Titration By Volumetry, Fisher Chemical™
Acetonitril 50 %, Wasser 47,5 % und Trifluoressigsäure 2,5 %, für Massenspektrometrie, Honeywell Riedel-de Haën™
LabReady™ Lösungsmittelgemisch, für Massenspektrometrie.
Acetonitrile 50%, Water 47.5 % and Trifluoroacetic acid 2.5%, For mass spectrometry, Honeywell Riedel-de Haën™
Jetzt sparen – Exklusive Angebote
Bestellung abschließen – Tolle Angebote
Beschleunigen Sie KF-Titrationen mit bewährten Reagenzien
Sorgen Sie für konsistente Feuchtigkeitsbestimmungen mit hochwertigen Karl-Fischer-Lösungen, die für Routine-Workflows und zuverlässige Endpunkte ausgewählt wurden.
Speed up KF titrations with trusted reagents
Schaffen Sie einen zuverlässigen KF-Workflow
Wählen Sie aus coulometrischen Reagenzien bis hin zu volumetrischen Verbundstoffen Formulierungen, die zur Driftkontrolle beitragen und wiederholbare Feuchtigkeitsergebnisse unterstützen.
Build a dependable KF workflow
Muss man haben
Häufig gestellte Fragen
Karl-Fischer-Puffer und -Reagenzien werden zur Messung des Wassergehalts (Feuchtigkeit) in Flüssigkeiten und Feststoffen mittels KF-Titration verwendet. Sie sorgen für stabile Reaktionsbedingungen, klare Endpunkte und wiederholbare Ergebnisse. Beliebte Optionen sind Formulierungen von Fisher Chemicals, Honeywell Fluka, Honeywell Research Chemicals und JT Baker für die routinemäßige Qualitätskontrolle und Methodenentwicklung.
Wählen Sie coulometrische Reagenzien für niedrige Wassergehalte (Spurenfeuchte), bei denen das erzeugte Iod eine hochempfindliche Messung ermöglicht. Verwenden Sie volumetrische Reagenzien für höhere Wassergehalte und einen schnelleren Durchsatz mit direkter Titrantzugabe. Die Auswahl passender Anolyt-/Katholyt- oder Verbundreagenzien von Honeywell Fluka oder Fisher Chemicals trägt dazu bei, die Konsistenz über verschiedene Geräte und Probentypen hinweg aufrechtzuerhalten.
Die Driftkontrolle verbessert sich oft, wenn Sie frische, richtig abgestimmte KF-Lösungen verwenden und das Eindringen von Feuchtigkeit begrenzen. Hochwertige Anolyt/Katholyt-Paare oder zusammengesetzte volumetrische Reagenzien können zur Stabilisierung der Basislinien und Endpunkte beitragen. Viele Labore standardisieren auf bekannte Produktlinien von Honeywell Fluka, JT Baker oder Fisher Chemicals, um die Wiederholbarkeit über verschiedene Bediener und Standorte hinweg zu verbessern.
Lagern Sie KF-Reagenzien dicht verschlossen, fern von Feuchtigkeit und Hitze, und befolgen Sie die Herstellerangaben zu Temperatur und Haltbarkeit. Minimieren Sie die Öffnungszeit der Flaschen und wenden Sie trockene Handhabungstechniken an, um Wasseraufnahme zu vermeiden. Die Verwendung einheitlicher Verbrauchsmaterialien von Fisher Chemicals, Honeywell Fluka oder JT Baker trägt zur Aufrechterhaltung der Methodenkontrolle bei und reduziert die Fehlerbehebung aufgrund von veralteten oder kontaminierten Reagenzien.
Bei der coulometrischen KF-Titration unterstützen Anolyt und Katholyt die elektrochemische Erzeugung und den Verbrauch von Iod. Die Verwendung der richtigen Kombination trägt zur Aufrechterhaltung der Leitfähigkeit, stabiler Reaktionsbedingungen und genauer Feuchtigkeitsergebnisse bei – insbesondere bei schwierigen Matrizen. Anbieter wie Honeywell Fluka bieten spezielle coulometrische Lösungen (einschließlich Ofenvarianten) an, die auf gängige Gerätekonfigurationen abgestimmt sind.
Beginnen Sie mit der Abstimmung Ihres Methodentyps (coulometrisch oder volumetrisch), Ihrer Probenzuführung (direkt oder Ofen) und Ihren Geräteempfehlungen. Diese Kategorie umfasst weit verbreitete Lösungen und Verbundstoffe von Fisher Chemicals, Honeywell Fluka, Honeywell Research Chemicals und JT Baker. Filtern Sie nach Marke und vergleichen Sie die Formulierungen, um sie an Ihre SOP und Ihren Zielfeuchtebereich anzupassen.
Top-Marken