Isopropanole
Isopropanol (IPA), auch bekannt als 2-Propanol, ist ein vielseitiges Lösungsmittel, das in der analytischen Chemie, Chromatographie, Reinigung und Probenvorbereitung eingesetzt wird. Die Wahl der richtigen Qualität ist wichtig: HPLC- und LC/MS-Qualitäten tragen zur Reduzierung von Hintergrundrauschen und zur Verbesserung der Reproduzierbarkeit der Methode bei, während ACS- und analytische Qualitäten zuverlässige Routineabläufe unterstützen. In dieser Auswahl finden Sie Isopropanole, die für die Chromatographie, Spurenanalyse und den täglichen Laborbedarf geeignet sind – erhältlich in gängigen Verpackungsgrößen für eine effiziente Laborausstattung. Entdecken Sie bewährte Optionen von Fisher Chemical, Honeywell (einschließlich Fluka und Research Chemicals) und JT Baker, die Ihren Anwendungsanforderungen, Dokumentationsbedürfnissen und Reinheitserwartungen entsprechen.
Nützliche Links
Jetzt sparen – Exklusive Angebote
Artikelnummer 10684355
Artikelnummer 10315720
Artikelnummer 10588630
Artikelnummer 10091304
Artikelnummer 15673990
Artikelnummer 15676700
Artikelnummer 10284250
Artikelnummer 10080320
Bestellung abschließen – Tolle Angebote
Muss man haben
Artikelnummer 15665730
Artikelnummer 10173210
Artikelnummer 15673380
Artikelnummer 15673370
Artikelnummer 15673980
Häufig gestellte Fragen
Isopropanol und 2-Propanol sind dieselbe Chemikalie (auch als Propan-2-ol oder IPA bezeichnet). Die Bezeichnungen variieren je nach Lieferant und Qualität, aber das Lösungsmittel ist identisch. Wählen Sie je nach Reinheitsgrad und Anwendungsanforderungen, z. B. Fisher Chemical HPLC-Qualität oder Honeywell LC/MS-Optionen für empfindliche analytische Arbeiten.
Wählen Sie für die Chromatographie Isopropanol in HPLC-Qualität, um Verunreinigungen zu minimieren, die die Basislinienstabilität und Retention beeinträchtigen können. Achten Sie auf einheitliche Spezifikationen und Dokumentationen. Die Chromatographie-Qualitäten von Fisher Chemical und Honeywell werden häufig verwendet, wenn es auf Reproduzierbarkeit ankommt, insbesondere für routinemäßige HPLC-Methoden und validierte Arbeitsabläufe.
Isopropanol in LC/MS-Qualität wurde entwickelt, um nichtflüchtige Rückstände und Hintergrundsignale zu reduzieren, die die Ionisierung unterdrücken können. Wählen Sie LC/MS-gekennzeichnete Produkte (z. B. Honeywell CHROMASOLV LC-MS), wenn Sie Spurenanalysen durchführen, LC/MS-Systeme reinigen oder mobile Phasen vorbereiten, bei denen Empfindlichkeit und Sauberkeit entscheidend sind.
Der Wassergehalt kann feuchtigkeitsempfindliche Reaktionen, die Reinigungsleistung und die Chromatographieergebnisse beeinflussen. Ein höherer Wassergehalt kann die Elutionsstärke verändern und die Konsistenz der Trennung beeinträchtigen. Wenn die Wasserkontrolle wichtig ist, wählen Sie dokumentierte Qualitäten von Anbietern wie Honeywell Research Chemicals oder Fisher Chemical und überprüfen Sie die Eignung für Ihre Methodenanforderungen.
Lagern Sie Isopropanol dicht verschlossen an einem kühlen, gut belüfteten Ort fern von Zündquellen und befolgen Sie dabei die Sicherheitsvorschriften Ihres Standorts und das Sicherheitsdatenblatt. Halten Sie die Behälter verschlossen, um Verunreinigungen und Wasseraufnahme zu reduzieren. Größere Verpackungseinheiten von Fisher Chemical, Honeywell Fluka oder JT Baker können die Laborvorräte ergänzen, wenn sie gemäß den Vorschriften für die Lagerung brennbarer Stoffe gehandhabt werden.
IPA wird häufig zur Reinigung von Glaswaren und Instrumenten, zum Spülen mit Lösungsmitteln, zur Probenvorbereitung und für Chromatographie-Arbeitsabläufe verwendet. HPLC- und LC/MS-Qualitäten unterstützen analytische Methoden, während ACS-/Analytikqualitäten für routinemäßige Laboraufgaben geeignet sind. Marken wie Fisher Chemical und JT Baker bieten Optionen in verschiedenen Qualitäten und Mengen für unterschiedliche Laboranforderungen.
Viele Labore standardisieren auf etablierte Lieferanten, um konsistente Spezifikationen und Verfügbarkeit zu gewährleisten. Fisher Chemical wird häufig für Chromatographie- und allgemeine Laborqualitäten gewählt, Honeywell (einschließlich Fluka und Research Chemicals) für analytische und LC/MS-Optionen und JT Baker für hochwertige Lösungsmittel, die regulierte oder methodengesteuerte Umgebungen unterstützen.