Heizplattenrührer
Heizplattenrührer sind beliebte Laborgeräte, mit denen Lösungen oder Flüssigkeiten gleichzeitig erhitzt und gemischt werden können. Es stehen verschiedene Modelle mit spezifischen Funktionen für individuelle Anforderungen zur Verfügung, von zuverlässigen analogen Heizplattenrührern guter Qualität bis hin zu digitalen Modellen mit präziser Temperatur- und Drehzahlregelung, Sicherheitsfunktionen und erweiterten Eigenschaften wie Timern und programmierbaren Funktionen.
Schnelle Auswahl
Jetzt sparen - Exklusive Web-Angebote
Artikelnummer 16278651
Artikelnummer 15323528
Artikelnummer 17991781
Artikelnummer 15215617
Muss man haben
Muss man haben
Artikelnummer 15353538
Artikelnummer 17814447
Artikelnummer 17897518
Artikelnummer 17765868
Artikelnummer 15400484
Häufig gestellte Fragen
Ein Heizplattenrührer vereint zwei wesentliche Laborfunktionen, präzises Erhitzen und magnetisches Rühren, in einem Gerät. Während eine Heizplatte allein eine gleichmäßige Oberflächenerwärmung ermöglicht und ein Magnetrührer das Mischen über ein rotierendes Magnetfeld übernimmt, erlaubt die integrierte Bauweise eines Heizplattenrührers die gleichzeitige Kontrolle von Temperatur und Rührbewegung. Dies ist entscheidend für Probenauflösungen, Reagenzienvorbereitung, Titrationen, Verdampfung und Untersuchungen der Reaktionskinetik. Hochwertige Modelle verfügen über eine PID-Temperaturregelung, variable Rührgeschwindigkeiten und die Möglichkeit zum Anschluss externer Temperaturfühler (PT100 oder RTD), um eine direkte Rückmeldung aus der Probe zu erhalten.
Das Material der Heizplattenoberfläche beeinflusst unmittelbar die Heizleistung, chemische Beständigkeit und Haltbarkeit.
Keramische Platten bieten eine schnelle Aufheizung, sind chemisch inert und säurebeständig, ideal für flüchtige oder korrosive Proben.
Platten aus Aluminium oder eloxierten Legierungen sorgen für eine besonders gleichmäßige Wärmeverteilung und eignen sich für schwere Glasgeräte oder viskose Lösungen.
Infrarot- oder mikroprozessorgesteuerte Heizsysteme gewährleisten homogene Temperaturverteilungen und schnelle Aufheizzeiten. Für temperaturkritische Reaktionen integrieren fortschrittliche Modelle eine geschlossene PID-Regelung und externe Fühlerkompensation, um eine Stabilität von ±1 °C um den Sollwert zu gewährleisten.
Moderne Labor-Heizplattenrührer verfügen über zahlreiche Sicherheits- und Compliance-Funktionen.
Übertemperaturschutz und Heißflächenwarnanzeigen zum Schutz vor Verbrennungen oder Probenbeschädigungen.
Automatische Abschaltung bei Trennung des Temperaturfühlers oder Überschreiten sicherheitsrelevanter Grenzwerte.
Gekapselte Elektronik und chemikalienbeständige Gehäuse zum Schutz vor Verschüttungen und Dämpfen.
Erkennung der magnetischen Kopplung, die das Rühren stoppt, wenn der Rührfisch entkoppelt.