Wärme- und Trockenschränke
Wärme- und Trockenschränke werden zum gleichzeitigen Erwärmen und Trocknen von Proben verwendet. Zu den Merkmalen gehören natürliche oder mechanische (erzwungene Luft-) Konvektion, Kapazität, erreichbare Temperatur, Programmierbarkeit und geplante Ein- und Ausschaltzyklen. Zu den Anwendungen gehören Trocknen, Backen, Alterungstests, Trocknen von Glaswaren, Trockensterilisation und die Verarbeitung von Elektronik.
Thermo Scientific™ Heratherm™ General Protocol Öfen - 230VAC 50/60Hz
Führen Sie Ihre täglichen Laborarbeiten mit den Thermo Scientific™ Heratherm™ General Protocol Öfen durch, die sich durch Temperaturgleichmäßigkeit, einfache Einstellungen und geringen Energieverbrauch auszeichnen.
Contec™ Sterile IPA
BINDER™ Serie FD-S Solid.Line - Trocken- und Heizkammer mit forcierter Konvektion
Die Solid.Line eignet sich zum Trocknen und Heizen. Die Eigenschaften der Solid.Line sind auf die jeweilige Anwendung ausgerichtet und werden daher in der Forschung und Qualitätssicherung eingesetzt.
Contec™ Sterile IPA
IKA™ Ofen 125 Basic Dry Glass mit UK-Stecker
Universeller Ofen zum Temperieren, Trocknen, Reifen und Erhitzen im Labor.
Contec™ Sterile IPA
Vervollständigen Sie Ihre Bestellung
Standard-Inkubatoren
Standard-Inkubatoren bieten eine präzise Temperaturkontrolle und Gleichmäßigkeit für eine Vielzahl von Routineanwendungen. Wählen Sie aus einer Vielzahl von Größen, Luftstromtechnologien und Lüftergeschwindigkeiten sowie verschiedenen Programm- und Anzeigeoptionen, Alarmen und allgemeinen Anpassungsmöglichkeiten entsprechend Ihren Bedürfnissen.
Lorem Ipsum
Trockenblock-Inkubatoren
Trockenblock-Inkubatoren werden verwendet, um die Temperaturstabilität und -gleichmäßigkeit in einer Vielzahl von Anwendungen zu kontrollieren. Modulare Systeme bieten Vielseitigkeit, während digitale Modelle Touchscreen-Optionen bieten. Verschiedene Formfaktoren, Temperaturbereiche sowie Schüttel- oder Mischfunktionen sind verfügbar, um Ihren Anforderungen gerecht zu werden.
Lorem Ipsum
CO₂-Inkubatoren
Entdecken Sie präzise CO₂-Inkubatoren für Zellwachstum, Gewebekultur, Stammzellenforschung und IVF. Unsere Inkubatoren gewährleisten genaue Bedingungen mit fortschrittlichen Sensoren und benutzerfreundlichen Schnittstellen. Wählen Sie unsere Inkubatoren für Effizienz, Sicherheit und Konsistenz. Kaufen Sie jetzt, um Ihre Forschung zu verbessern!
Lorem Ipsum
Häufig gestellte Fragen
Ein Laborheiz- oder Trockenofen ist darauf ausgelegt, kontrollierte und gleichmäßige Temperaturen für Anwendungen wie das Trocknen von Glaswaren, das Entfernen von Feuchtigkeit aus Proben, die Sterilisation von Instrumenten und die Durchführung von Wärmetests bereitzustellen. Sie werden häufig in Forschungs-, Qualitätskontroll- und Industrielaboren eingesetzt.
Natürliche Konvektionsöfen nutzen aufsteigende heiße Luft zur Wärmeverteilung, was ideal für sanftes Trocknen und eine geringere Störung der Proben ist. Forcierte Konvektionsöfen verwenden einen eingebauten Ventilator, um schnelleres und gleichmäßigeres Heizen zu gewährleisten, wodurch sie besser für höheren Durchsatz oder wenn konsistente Trocknungsbedingungen entscheidend sind, geeignet sind.
Wichtige Faktoren sind unter anderem der Temperaturbereich und die Temperaturstabilität, die Kammergröße, Sicherheitsmerkmale (wie Überhitzungsschutz), die Luftzirkulation (natürliche vs. erzwungene Konvektion) und die Frage, ob ein Vakuum- oder Inertgasbetrieb erforderlich ist. Zubehör wie zusätzliche Einlegeböden, Datenerfassung oder Inertgas-Kits können ebenfalls die Benutzerfreundlichkeit verbessern.
Verwandte Ressourcen
Beherrschen Sie die Elemente - Thermo Scientific Heizgeräte
Thermo Scientific™ Produkte bieten zuverlässige Temperatur-, Feuchtigkeits- und Lichtbedingungen, um den Anforderungen Ihrer Anwendung gerecht zu werden.
Lorem Ipsum
Kaufen Sie Ihre Marken