Artikelnummer 4525850
Artikelnummer 7015036
Artikelnummer 4525834
Artikelnummer 8000307
Artikelnummer 8002462
Artikelnummer 6223774
Artikelnummer 11962089
Artikelnummer 15418804
Artikelnummer 7182161
Muss man haben
Artikelnummer 10674042
Artikelnummer 4525832
Artikelnummer 10102381
Artikelnummer 4525836
Artikelnummer 4525863
Artikelnummer 15498834
Vervollständigen Sie Ihre Bestellung
Häufig gestellte Fragen
Ein klinischer Probenbehälter ist ein speziell entwickeltes Gefäß, das zur Sammlung, Aufbewahrung und zum Transport biologischer Proben von Patienten für diagnostische Tests, Forschung oder klinische Analysen verwendet wird. Diese Behälter sind entscheidend für die Aufrechterhaltung der Integrität der Probe und die Vermeidung von Kontaminationen. Sie kommen in verschiedenen Typen, je nach der zu sammelnden Probe:
- Urinbehälter: Sterile Becher oder Röhrchen zur Sammlung von Urinproben.
- Blutentnahmeröhrchen: Vakuumversiegelte Röhrchen mit spezifischen Zusätzen zur Blutentnahme.
- Abstriche: Zur Sammlung von Proben aus dem Hals, den Nasengängen oder Wunden.
- Stuhlbehälter: Entwickelt für die Sammlung und den Transport von Stuhlproben.
- Sputumbehälter: Zur Sammlung von Schleim aus den Atemwegen.
Klinische Probenbehälter sind in der Regel mit Patienteninformationen, Datum und Uhrzeit der Sammlung beschriftet, um eine genaue Identifizierung und Rückverfolgbarkeit zu gewährleisten.
Um einen klinischen Probenbehälter ordnungsgemäß zu handhaben:
- Tragen Sie PSA: Handschuhe, Laborkittel und Augenschutz.
- Verwenden Sie aseptische Techniken: Stellen Sie sicher, dass der Behälter steril ist.
- Sammeln Sie die Probe: Befolgen Sie spezifische Verfahren für den Probentyp.
- Verschließen Sie den Behälter: Schließen Sie ihn sicher, um Lecks zu verhindern.
- Beschriften Sie genau: Geben Sie Patienteninformationen, Datum und Uhrzeit an.
- Transportieren Sie sicher: Verwenden Sie auslaufsichere Beutel und befolgen Sie die Richtlinien.
- Lagern Sie angemessen: Wenn nicht sofort transportiert, befolgen Sie die Lagerungsrichtlinien.
- Entsorgen Sie ordnungsgemäß: Verwenden Sie Behälter für biologisch gefährliche Abfälle.
Diese Schritte gewährleisten die Integrität der Probe und verhindern Kontaminationen.
Bei der Auswahl allgemeiner klinischer Probenbehälter sollten Sie Folgendes berücksichtigen:
- Sterilität: Stellen Sie sicher, dass der Behälter steril ist, um Kontaminationen zu verhindern.
- Material: Wählen Sie langlebige, nicht reaktive Materialien wie Kunststoff.
- Größe: Wählen Sie eine geeignete Größe für das benötigte Probenvolumen.
- Verschließbarkeit: Stellen Sie sicher, dass der Deckel sicher schließt, um Lecks zu verhindern.
- Beschriftung: Achten Sie auf Behälter mit ausreichend Platz für die Beschriftung mit Patienteninformationen.