Elektronische Mehrkanalpipetten
Elektronische Mehrkanalpipetten werden mit Einwegpipettenspitzen verwendet, um gleichzeitig mehrere abgemessene Flüssigkeitsmengen zwischen Laborgeräten unterschiedlicher Formate zu übertragen. Sie sind mit 96-Well- und 384-Well-Mikroplatten kompatibel und verfügen möglicherweise über einen einstellbaren Spitzenabstand oder eine programmierbare Schnittstelle.
Schnelle Auswahl
Jetzt sparen - Exklusive Web-Angebote
Artikelnummer 11722245
Artikelnummer 17858469
Artikelnummer 12620925
Artikelnummer 15613046
Artikelnummer 17808559
Artikelnummer 10645535
Artikelnummer 16328167
Artikelnummer 17898549
Artikelnummer 12630925
Artikelnummer 15653036
Muss man haben
Artikelnummer 10439734
Artikelnummer 17898469
Artikelnummer 16318167
Artikelnummer 10233172
Artikelnummer 15663036
Artikelnummer 16677625
Artikelnummer 17848469
Artikelnummer 12600925
Artikelnummer 17888549
Artikelnummer 11720715
Vervollständigen Sie Ihre Bestellung
FAQ
Elektronische Mehrkanalpipetten verringern das Risiko von Verletzungen durch wiederholte Belastung und verbessern die Genauigkeit durch die Automatisierung von Pipettierschritten. Sie ermöglichen außerdem programmierbare Funktionen wie Mehrfachdosierung, Mischen und Verdünnen, was Zeit spart und die Reproduzierbarkeit in Arbeitsabläufen mit hohem Durchsatz erhöht.
Sie sind in der Regel in 8-Kanal- und 12-Kanal-Formaten erhältlich und für die Verwendung mit Standard-Mikroplatten mit 96 Vertiefungen ausgelegt. Einige fortschrittliche Modelle können sogar den Abstand an verschiedene Platten- oder Röhrchenformate anpassen, wodurch sie für verschiedene Anwendungen vielseitiger einsetzbar sind.
Die meisten elektronischen Mehrkanalpipetten sind für die Verwendung mit universellen Pipettenspitzen ausgelegt, jedoch wird die optimale Leistung mit den vom Hersteller empfohlenen Spitzen erzielt. Die Verwendung der richtigen Spitzen gewährleistet eine luftdichte Abdichtung, eine präzise Dosierung und verhindert eine Kontamination der Probe.