nginx
Kryo-Lagerfläschchen
Kryogenische Lagerungsfläschchen sind für die langfristige Konservierung wertvoller biologischer Proben bei extrem niedrigen Temperaturen unerlässlich. Diese sorgfältig zusammengestellte Auswahl an Kryofläschchen von Fisherbrand, Thermo Scientific Nalgene, Thermo Scientific Nunc, Corning, Greiner Bio One und BRAND eignet sich für Anwendungen von der Grundlagenforschung über Biobanking bis hin zu klinischen Arbeitsabläufen. Wählen Sie zwischen Innen- oder Außengewinde, sterilen oder unsterilen Optionen und Fassungsvermögen von Mikrovolumina bis zu 5 ml.
Thermo Scientific™ Nunc™ Kryoröhrchen für Biobanking und Zellkulturen
Selbststehende CryoTubes, zuverlässige Leistung für die sichere, langfristige Lagerung von Proben.
Thermo Scientific™ Nalgene™ Kryoröhrchen für die allgemeine Langzeitlagerung
X25 Kryogenfläschchen, Polypropylen, 2,0 ml.
Thermo Scientific™ Nunc™ Kryoröhrchen für Biobanking und Zellkulturen
Zuverlässige und sichere Lagerung für kritische Proben.
Häufig gestellte Fragen
Kryogene Lagerungsfläschchen dienen zur Lagerung von Zellen, Geweben, Seren und anderen biologischen Proben bei extrem niedrigen Temperaturen, typischerweise in mechanischen Gefrierschränken oder flüssigem Stickstoff. Marken wie Thermo Scientific Nunc, Corning und Greiner Bio One entwickeln diese Fläschchen so, dass sie bruchsicher sind, ihre Dichtigkeit behalten und die Integrität der Proben während der Langzeitlagerung schützen.
Fläschchen mit Innengewinde bieten in der Regel ein kompaktes Design und ein geringeres Risiko einer Kreuzkontamination durch den Verschluss, während Fläschchen mit Außengewinde die Dichtfläche von der Probe fernhalten. Fisherbrand, Thermo Scientific Nalgene, Corning und BRAND bieten beide Ausführungen an, sodass die Auswahl auf der Grundlage der Arbeitsabläufe, der Handhabung mit Handschuhen und der Kompatibilität mit dem Lagersystem getroffen werden sollte.
Für Biobanken werden üblicherweise Kryoröhrchen mit einem Fassungsvermögen von 1,0 bis 2,0 ml verwendet, da diese ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Lagerdichte und ausreichendem Probenvolumen bieten. Die Produktreihen Thermo Scientific Nunc CryoTube, Greiner Bio One und Corning umfassen die gängigen Formate 1,2, 1,5 und 2,0 ml, die in Standard-Kryoboxen und Rack-Systeme passen und so eine effiziente Nutzung des Gefrierschranks ermöglichen.
Sterile Kryoröhrchen tragen dazu bei, das Kontaminationsrisiko beim Einfrieren von Zelllinien, Primärzellen oder klinischen Proben zu minimieren. Vorsterilisierte Optionen von Fisherbrand, Thermo Scientific Nalgene, Greiner Bio One und BRAND können die Vorbereitungsschritte reduzieren, die aseptische Technik in Biosicherheitswerkbänken unterstützen und den Qualitätsanforderungen in regulierten oder GMP-beeinflussten Umgebungen entsprechen.
Verwenden Sie für eine zuverlässige Nachverfolgung kryogene Etiketten oder Markierungen, die für -196 °C ausgelegt sind, bringen Sie eindeutige Kennzeichnungen an und verknüpfen Sie die Barcodes der Fläschchen mit Ihrem LIMS- oder Inventarsystem. Viele Kryofläschchen von Thermo Scientific, Corning, Greiner Bio One, Fisherbrand und BRAND verfügen über große Beschriftungsflächen oder aufgedruckte Skalen, um die Volumenüberprüfung und Lesbarkeit bei der routinemäßigen Entnahme zu verbessern.
Top-Marken