nginx
Kryo- und Gefrierboxen
Kryo- und Gefrierkisten sind unverzichtbar für die Organisation und den Schutz wertvoller Proben bei der Lagerung bei extrem niedrigen Temperaturen und in Kryokammern. Diese Kategorie umfasst Lösungen von Fisherbrand, Thermo Scientific Nalgene, Thermo Scientific Nunc, Corning und Heathrow Scientific, die für Gefrierschränke mit einer Temperatur von –80 °C und Flüssigstickstoff-Dampfphasensysteme entwickelt wurden. Wählen Sie aus strapazierfähigen Karton- und Kunststoffboxen mit einer Vielzahl von Gittern, Höhen und Formaten, die zu Ihren Fläschchen, Röhrchen und Kryoröhrchen passen. Mit klar bedruckten Gittern, sicheren Deckeln und robusten Materialien tragen diese Kryo- und Gefrierboxen dazu bei, die Rückverfolgbarkeit von Proben zu verbessern, die Gefrierkapazität zu maximieren und eine zuverlässige Langzeitlagerung in anspruchsvollen Laborumgebungen zu unterstützen.
Fisherbrand™ Karton-Kryoboxen, 133 mm
Fisherbrand Karton-Kryobox, weiß, 133 × 133 mm, 100-fach-Raster, für Kryoröhrchen.
Thermo Scientific™ Kryoboxen™
Cryobox-System, 100 Plätze, geeignet für Kryogenfläschchen in mechanischen Gefrierschränken.
Fisherbrand™ Kryogene Aufbewahrungsbox aus Polypropylen
Aufbewahrungsbox, 81-fach, verschiedene Farben, Gefrierbox für Fläschchen und Röhrchen.
Häufig gestellte Fragen
Kryoboxen sind so konstruiert, dass sie sehr niedrigen Temperaturen standhalten, typischerweise in der Dampfphase von flüssigem Stickstoff oder in Gefrierschränken bei –80 °C, wobei die Materialien und Deckel stabil und rissfest bleiben. Standard-Gefrierboxen sind zwar für –20 °C geeignet, können jedoch bei niedrigeren Temperaturen spröde werden oder sich verformen.
Beginnen Sie damit, die Boxhöhe und die Gittergröße an Ihren Fläschchen- oder Röhrchentyp anzupassen, beispielsweise an Kryoröhrchenformate mit 81 oder 100 Plätzen. Wählen Sie dann je nach Anforderungen an die Haltbarkeit zwischen Karton oder Kunststoff und entscheiden Sie sich für vertrauenswürdige Marken wie Fisherbrand, Thermo Scientific Nalgene, Thermo Scientific Nunc, Corning oder Heathrow Scientific.
Für die langfristige kryogene Lagerung bevorzugen viele Labore Polycarbonat- oder Polypropylenboxen von Thermo Scientific oder Corning, da diese auch bei niedrigen Temperaturen stoßfest bleiben. Beschichtete Kartons von Fisherbrand eignen sich ebenfalls gut für die Lagerung bei –80 °C, wenn Feuchtigkeitsbeständigkeit und Kosteneffizienz im Vordergrund stehen.
Farbcodierte Boxen von Fisherbrand, Heathrow Scientific und Corning helfen Technikern dabei, Projekte, Benutzer oder Lagerbestände in stark frequentierten Gefrierschränken schnell zu identifizieren. Dies verbessert die Rückverfolgbarkeit von Proben, reduziert den Zeitaufwand für die Suche nach Probenfläschchen und kann die Türöffnungszeit minimieren, was zum Schutz temperaturempfindlicher Materialien beiträgt.
Um den Platz im Gefrierschrank optimal zu nutzen, verwenden Sie stapelbare Gefrierboxen mit einheitlichen Abmessungen, z. B. im Format 133 × 133 mm, und gruppieren Sie diese in kompatiblen Regalen. Durch die Kombination von Boxen mit 81 und 100 Plätzen von Fisherbrand, Thermo Scientific Nalgene, Thermo Scientific Nunc und Corning ermöglichen Sie eine Lagerung mit hoher Dichte und sorgen gleichzeitig dafür, dass die Proben zugänglich und übersichtlich bleiben.
Top-Marken