nginx
Chromatographie-Autosampler-Fläschchen
Chromatographie-Autosampler-Fläschchen sind entscheidend für die Aufrechterhaltung der Probenintegrität, den Schutz empfindlicher Analyten und die Gewährleistung einer konsistenten Injektion in Ihr Chromatographiesystem. Dieses Sortiment umfasst bewährte Marken wie Fisherbrand, Thermo Scientific, Macherey Nagel, Wheaton und Duran zur Unterstützung von GC-, HPLC- und LC-MS-Arbeitsabläufen. Wählen Sie zwischen klarem oder braunen Glas, Headspace-, Schraub-, Crimp- oder Schnappverschlüssen sowie speziellen Formaten für Anwendungen mit geringem Volumen und hoher Rückgewinnung.
Fisherbrand™ 9 mm Glasfläschchen mit kurzem Gewinde und weiter Öffnung
Universell kompatibel mit fast allen Autosamplern.
Fisherbrand™ 11 mm Glasfläschchen mit Crimphals
Standardfläschchen für GC und HPLC.
Fisherbrand™ 9 mm Glasfläschchen mit kurzem Gewinde, breiter Öffnung, bernsteinfarben
Breit öffnende Braunglasfläschchen, kompatibel mit fast allen Autosamplern.
Jetzt sparen – Exklusive Angebote
Muss man haben
Häufig gestellte Fragen
Chromatographie-Autosampler-Fläschchen werden zur Aufbewahrung und Zuführung von flüssigen oder gasförmigen Proben zu GC-, HPLC- oder LC-MS-Geräten über einen Autosampler verwendet. Die richtigen Fläschchenabmessungen und Verschlüsse von Marken wie Fisherbrand, Thermo Scientific, Macherey Nagel, Wheaton und Duran tragen dazu bei, genaue Injektionen zu gewährleisten und Probenverluste oder Kontaminationen zu minimieren.
Für die GC werden häufig Headspace- und Crimp-Fläschchen mit geeigneten Verschlüssen und Septen bevorzugt, da diese den Ofentemperaturen standhalten und dicht verschlossen bleiben. Für die HPLC werden häufig Fläschchen mit kurzem Gewinde oder Schraubverschluss verwendet. Die Sortimente von Fisherbrand und Thermo Scientific umfassen Optionen, die sowohl für GC- als auch für HPLC-Autosampler optimiert sind.
Autosampler-Fläschchen aus Braunglas schützen lichtempfindliche Verbindungen vor dem Zerfall während der Lagerung und Analyse. Bei der Arbeit mit lichtempfindlichen Wirkstoffen, Verunreinigungen oder Stabilitätsproben kann die Verwendung von Braunglasfläschchen von Fisherbrand, Macherey Nagel oder Wheaton die Zuverlässigkeit der Daten im Vergleich zu Klarglasfläschchen verbessern.
Wählen Sie das Fläschchenvolumen und die Öffnung entsprechend dem Probenvolumen, dem Injektionsvolumen und der Geometrie der Autosampler-Nadel aus. Fläschchen mit weiter Öffnung und kurzem Gewinde lassen sich leichter befüllen und können mit Einsätzen für Proben mit geringem Volumen verwendet werden. Beachten Sie die Empfehlungen für die Geräte und wählen Sie kompatible Produkte von Thermo Scientific oder Duran, um verbogene Nadeln oder Fehlinjektionen zu vermeiden.
Die Kompatibilität hängt von der richtigen Höhe, dem Durchmesser, der Halsform und der Kombination aus Verschluss und Septum des Fläschchens ab. Die Verwendung von aufeinander abgestimmten Fläschchen und Verschlüssen desselben Herstellers, wie beispielsweise Fisherbrand oder Thermo Scientific, trägt dazu bei, eine zuverlässige Abdichtung zu gewährleisten, Verdunstungsverluste zu reduzieren und Verschleppungen zu verhindern. Überprüfen Sie die Abmessungen stets anhand der Spezifikationen Ihres Autosamplers.
Um Kontaminationen zu reduzieren, verwenden Sie zertifizierte Low-Bleed-Fläschchen und -Verschlüsse, vermeiden Sie es, die Fläschchenöffnungen mit Werkzeugen oder Handschuhen zu berühren, und arbeiten Sie in einer sauberen Umgebung. Die Auswahl hochwertiger Fläschchen von anerkannten Marken wie Fisherbrand, Macherey Nagel und Thermo Scientific kann dazu beitragen, extrahierbare Stoffe zu minimieren und die Basisstabilität bei empfindlichen Methoden zu verbessern.
Top-Marken