UserName
Chromatographie-Autosampler-Fläschchenverschlüsse
Chromatographie-Autosampler-Fläschchenkappen sind unverzichtbar, um die Probenintegrität während des gesamten analytischen Workflows aufrechtzuerhalten. Diese Kappen wurden für HPLC-, UHPLC- und GC-Anwendungen entwickelt und bieten eine zuverlässige Abdichtungsleistung, minimieren Kontaminationsrisiken und unterstützen reproduzierbare analytische Ergebnisse. Der Fisher Scientific Vertriebskanal bietet ein umfassendes Sortiment an Chromatographie-Fläschchenkappenlösungen der Marken/Portfolios Thermo Scientific, Fisherbrand und DWK, einschließlich Schraubkappen, Schnappkappen, Bördelkappen und Septum-Konfigurationen, die sich für routinemäßige und anspruchsvolle Laborumgebungen eignen.
Fisherbrand™ 9 mm PP-Kurzwindendichtung, blau, Mittelloch, montiertes Septum
Blau, Rot, Weiß, Silikon/PTFE, 1 mm, Packung mit 1000 Stück.
Thermo Scientific™ SureSTART™ 9-mm-Schraubverschlüsse, Stufe 2, Anwendungen mit hohem Durchsatz
Blau, weißes Silikon/rotes PTFE, 100 Stück, Packung mit 100 Stück.
Fisherbrand™ 24 mm PP-Schraubverschluss, weiß, geschlossener Deckel, 24-400-Gewinde, montiertes Septum
Weiß, Grau, Rot, PTFE/Butyl, 2,5 mm, 100er-Packung.
Jetzt sparen – Exklusive Angebote
Muss man haben
Häufig gestellte Fragen
Chromatographie-Autosampler-Fläschchenkappen verschließen Probenfläschchen, die in HPLC-, UHPLC- und GC-Workflows verwendet werden. Sie tragen dazu bei, Verdunstung, Kontamination und Probenverlust zu verhindern und unterstützen gleichzeitig eine gleichbleibende analytische Leistung.
Wählen Sie eine Kappe entsprechend der Fläschchengröße, der Verschlussart, dem Septummaterial und der Instrumentenkompatibilität aus. Die Marken/Portfolios Thermo Scientific, Fisherbrand und DWK bieten Optionen für routinemäßige und anspruchsvolle Chromatographiemethoden.
Silikon/PTFE-Septen werden häufig verwendet, da sie chemische Beständigkeit, geringe Mengen an extrahierbaren Stoffen und eine zuverlässige Wiederverschlussleistung bei wiederholten Injektionen bieten.
Schraubkappen werden häufig für routinemäßige Labor-Workflows bevorzugt, da sie einfach anzubringen, leicht zu entfernen sind und eine zuverlässige Abdichtungsleistung bieten.
Hochwertige Fläschchenkappen tragen dazu bei, die Probenintegrität zu erhalten, Kontaminationsrisiken zu reduzieren und reproduzierbare chromatographische Ergebnisse zu unterstützen, wodurch zuverlässigere analytische Daten erzielt werden.
Top-Marken