UserName
Zentrifugenröhrchen
Finden Sie zuverlässige Zentrifugenröhrchen von vertrauenswürdigen Marken wie Eppendorf, Fisherbrand, Corning, Thermo Scientific und Brand. Entdecken Sie sterile Optionen, konische und V-Boden-Formate sowie laborfertige Verpackungsarten, die für konsistente Leistung bei alltäglichen Zentrifugationen und Protokollen mit hoher RCF ausgelegt sind.
Falcon™ 50 ml hochtransparente konische Zentrifugenröhrchen
Ideal für die Zellzentrifugation, Pelletierung und Trennung nach Dichtegradienten.
Fisherbrand™ Easy Reader™ konische Polypropylen-Zentrifugenröhrchen
Aufgedruckte klare schwarze Skalenstriche gewährleisten genaue Messwerte.
Falcon™ 15 ml konische Zentrifugenröhrchen
Hervorragende optische Klarheit und zuverlässige Leistung.
Auswahlhilfe
Jetzt sparen – Exklusive Angebote
Häufig gestellte Fragen
Polypropylen-Polystyrol verträgt höhere RCF-Werte und einen größeren Temperaturbereich; Polypropylen-Polystyrol bietet eine hervorragende Transparenz für Sichtkontrollen, jedoch eine geringere RCF-Toleranz.
Verwenden Sie sterile, DNase-/RNase-freie Röhrchen für Zellkulturen, molekulare Arbeiten oder andere kontaminationsempfindliche Verfahren; nicht sterile Röhrchen eignen sich für die allgemeine Probenvorbereitung.
Es handelt sich um die höchste Zentrifugalkraft, der das Röhrchen sicher standhalten kann. Passen Sie die maximale RCF Ihres Instruments an die Nennleistung des Röhrchens an, um Verformungen oder Undichtigkeiten zu vermeiden.
Top-Marken