UserName
Benchtop pH Meters
Benchtop-pH-Meter
Labor-pH-Messgeräte bieten präzise und reproduzierbare pH-Messungen für Forschung, Qualitätskontrolle, Umweltanalytik, Lebensmittelanalyse und Ausbildungslabore. Diese Kategorie umfasst fortschrittliche Systeme der Marken Mettler Toledo, Fisherbrand, Thermo Scientific und Cole Parmer, die eine intuitive Bedienung, zuverlässige Kalibrierungsabläufe und die Kompatibilität mit einer breiten Palette von pH-Elektroden bieten. Ob für Routinebestimmungen oder anspruchsvolle analytische Anwendungen – diese Labor-pH-Messgeräte liefern zuverlässige Ergebnisse und eine effiziente Laborleistung.
Mettler Toledo™ FiveEasy™ F20 pH/mV-Messgerät
Kompaktes Tischgerät für hochwertige pH-/mV-Messungen auf Tastendruck.
    Mettler Toledo™ FiveEasy™ F20 pH/mV-Messgeräte
    Fisherbrand™ accumet™ Basic AB315 Tisch-pH-/mV-Messgerät für Laborzwecke
    Bietet die grundlegenden Funktionen für typische pH-Messungen – ohne komplizierte Einstellungen und zu einem budgetfreundlichen Preis.
    Fisherbrand™ accumet™ Basic AB315 Tisch-pH-/mV-Messgerät für Laborzwecke
    Mettler Toledo™ FiveEasy™ Plus FP20 pH/mV-Messgerät
    Das kompakte Labor-pH/mV-Messgerät liefert hochwertige pH-/mV-Messungen per einfachem Tastendruck.
      Mettler Toledo™ FiveEasy™ Plus FP20 pH/mV Meters
      Bestellung abschließen – Tolle Angebote
      Magnetrührer
      Magnetrührer sind Laborgeräte, die mit einem rotierenden Magnetfeld einen Rührfisch in einem Gefäß drehen und Flüssigkeiten mischen. Sie werden häufig zur Herstellung von Lösungen, zur Zellkultur und für chemische Reaktionen eingesetzt.
      Magnetrührer
      Elektrochemische Puffer
      Durchsuchen Sie unsere Puffersysteme zur pH-Messung – erhältlich als Referenz- und Kalibrierstandards. Wählen Sie pH-Werte von 1 bis 10 in Flaschen oder Einmalbeuteln, in verschiedenen Farben und Volumina.
      Elektrochemische Puffer
      Mikrozentrifugen
      Mikrozentrifugen sind für Röhrchen unter 5,0 ml ausgelegt. Während Tischzentrifugen auch Mikrotuben-Rotoren nutzen können, benötigen Mikrozentrifugen weniger Platz und halten den Arbeitsplatz übersichtlich.
      Mikrozentrifugen
      FAQ
      Ein Tisch-pH-Meter bietet höhere Genauigkeit, Stabilität und Funktionsintegration als tragbare Instrumente.
      Laborgeräte erreichen eine Auflösung von ±0,001 pH und verfügen über automatische Temperaturkompensation (ATC), Mehrpunktkalibrierung und Datenprotokollierung.
      Sie sind für kontrollierte Umgebungen wie analytische oder QC-Labore ausgelegt, wo Präzision und Rückverfolgbarkeit wichtiger sind als Mobilität.
      Handgeräte sind praktisch, bieten jedoch in der Regel geringere Genauigkeit (±0.01 pH) und weniger Kalibrieroptionen.
      pH-Werte sind temperaturabhängig, da das Elektrodenpotential der Nernst-Gleichung folgt (~59,16 mV/pH bei 25 °C).
      Tischgeräte nutzen ATC über integrierte oder externe Temperaturfühler zur automatischen Anpassung der Messwerte.
      Ohne ATC können insbesondere bei Titrationen oder bei Proben unterschiedlicher Temperatur deutliche Abweichungen auftreten.
      Fortgeschrittene Geräte ermöglichen die manuelle Eingabe der Temperatur oder Echtzeit-Kompensationskurven.
      Eine genaue pH-Messung erfordert eine korrekte Mehrpunktkalibrierung mit rückführbaren Standards (pH 4,01, 7,00, 10,01).
      Tischgeräte unterstützen typischerweise 2–5 Kalibrierpunkte, erkennen Puffer automatisch und berechnen Steigung und Offset.
      In regulierten Laboren müssen Kalibrierdaten protokolliert, mit Zeitstempel versehen und Benutzeridentitäten zugeordnet werden (GLP/GMP, ISO 17025).
      Regelmäßige Wartung der Elektrode (Hydratation, Reinigung, korrekte Lagerung) gewährleistet langfristige Stabilität und verlängert die Lebensdauer.
      Top-Marken