Analysenwaagen
Analysenwaagen sind hochpräzise Geräte, die entwickelt wurden, um alle Ihre Wägeanforderungen in chemischen, industriellen oder pharmazeutischen Laboren zu erfüllen. Sie sind mit interner oder externer Kalibrierung, integrierter Software und einer großen Auswahl an Wägebereichen erhältlich.
Fisherbrand™ Analysenwaagen
Mit RS232-Schnittstelle für einfache Kommunikation, hintergrundbeleuchtetem Display und einer benutzerfreundlichen Oberfläche sind diese Waagen ideal für Ihren Arbeitsplatz geeignet.
Fisherbrand™ Analysenwaagen
Sartorius™ Entris™ II Essential Analysenwaage
Entris™ II Essential Waagen gewährleisten präzises, schnelles und chemikalienbeständiges Wiegen.
Sartorius™ Entris™ II Essential Analysenwaage
Ohaus™ Pioneer™ PX 224 Analysenwaage
Pioneer PX bietet präzises und reproduzierbares Wiegen für Labor-, Industrie- und Ausbildungsanwendungen.
Ohaus™ Pioneer™ PX 224 Analysenwaage
Auswahlhilfe
Finden Sie die optimale Analysenwaage für Ihre Laborprotokolle mit unserem interaktiven Auswahlleitfaden.
Jetzt sparen – exklusive Angebote
Bestellung abschließen – Top-Angebote
Petrischalen
Petrischalen für Mikrobiologie oder Zellkultur sind in verschiedenen Größen, Materialien sowie in wiederverwendbaren oder Einwegvarianten erhältlich.
Petrischalen
Serologische Pipetten
Serologische Pipetten dienen zum Transfer und Mischen von Flüssigkeiten; sie sind in Glas oder Kunststoff, steril oder unsteril und in verschiedenen Längen erhältlich.
Serologische Pipetten
Untersuchungshandschuhe
Untersuchungshandschuhe aus Latex, Nitril, PVC oder anderen Polymeren schützen die Hände im Gesundheitswesen, in Laboren und in der Produktion. Sie sind in verschiedenen Größen, Dicken und Farben verfügbar.
Untersuchungshandschuhe
FAQ
Analysenwaagen messen die Masse mit extrem hoher Präzision, typischerweise auf 0,1 mg genau oder besser. Sie werden häufig in pharmazeutischen Laboren, Forschungslaboren, Chemielaboren und Qualitätskontrolllaboren eingesetzt, in denen eine genaue Probenvorbereitung unerlässlich ist.
Wählen Sie eine Waage anhand der erforderlichen Ablesbarkeit, der maximalen Kapazität, der Kalibrierungsmethode, der Compliance-Anforderungen und des verfügbaren Arbeitsplatzes aus. Die Marken Sartorius, Fisherbrand und Ohaus bieten Modelle für Routine- und anspruchsvolle Anwendungen an.
Die interne Kalibrierung ermöglicht eine komfortable automatische Justierung, während die externe Kalibrierung durch die Verwendung zertifizierter Gewichte Flexibilität bietet. Die beste Option hängt von den Laborverfahren und den regulatorischen Anforderungen ab.
Windschutzvorrichtungen reduzieren Luftströmungen, die empfindliche Messungen beeinträchtigen können. Dies trägt dazu bei, die Wägestabilität, Wiederholbarkeit und die allgemeine Messgenauigkeit zu verbessern.
Analysenwaagen werden häufig in pharmazeutischen Laboren, akademischen Forschungseinrichtungen, in der industriellen Qualitätskontrolle, in chemischen Prüflaboren und in biowissenschaftlichen Anwendungen eingesetzt.
Top-Marken