UserName
Nachhaltigkeit Laborausstattung
Grün bei jeder Umdrehung
November 2026 | 3 Min. Lesezeit | Von: Ohaus
Grün bei jeder Umdrehung
Verantwortungsvolle Kühlung mit OHAUS Universalzentrifugen
OHAUS übernimmt eine Vorreiterrolle bei nachhaltigen Laborgeräten, indem die Zentrifugenserie Frontier 5000 auf R290 – ein natürliches, propanbasiertes Kältemittel – umgestellt wird. Diese Änderung unterstützt weltweite „Green Lab“-Initiativen und reduziert die Umweltbelastung erheblich, ohne die gewohnt hohe Leistung zu beeinträchtigen.
Diese Umstellung wurde ursprünglich durch Vorschriften angestoßen, insbesondere durch die europäische F-Gase-Verordnung 2024/573 und die Vorschriften der Significant New Alternatives Policy (SNAP) der US-amerikanischen Umweltschutzbehörde (EPA). Diese zielen darauf ab, die Verwendung von Kältemitteln mit hohem Treibhauspotenzial, wie R452A, schrittweise zu reduzieren und den Einsatz klimafreundlicher Alternativen wie R290 vorzuschreiben.
Obwohl die Regulierungsbehörden die Umsetzungsfristen verlängert haben, um den Herstellern mehr Zeit einzuräumen, hat OHAUS einen proaktiven Ansatz gewählt und die ursprünglichen, strengeren Anforderungen bereits frühzeitig erfüllt. Das bedeutet, dass Sie ab 2026 Zugang zu modernster, umweltfreundlicher Kältetechnologie für Zentrifugen erhalten – lange bevor die kommenden gesetzlichen Anforderungen in Kraft treten.
Sicherheit, auf die Sie vertrauen können
Ihre Sicherheit hat für uns oberste Priorität. Die gekühlten Zentrifugen der Frontier 5000 Serie verwenden hermetisch geschlossene Systeme, die die Sicherheitsanforderungen der IEC 61010-2-011 für elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgeräte vollständig erfüllen. Diese internationale Sicherheitsnorm gilt für Laborgeräte, die brennbare Kältemittel wie R290 verwenden. Dies gewährleistet maximalen Schutz für das Bedienpersonal – selbst bei unwahrscheinlichen Ereignissen wie einem Rotorversagen oder Zündgefahren – und bietet Ihnen Sicherheit bei gleichzeitig hervorragender Umweltverträglichkeit.
Messbare Umweltauswirkungen
99 % Reduzierung der Umweltbelastung
R290 ist eines der nachhaltigsten Kältemittel, die derzeit verfügbar sind. Laut dem sechsten Sachstandsbericht (2022) des Zwischenstaatlichen Ausschusses für Klimaänderungen (IPCC) liegt das Treibhauspotenzial (GWP) von Propan bei nur 0,02.
Zum besseren Verständnis: Das Treibhauspotenzial (GWP) beschreibt die relative Erwärmungswirkung eines Stoffes im Vergleich zu Kohlendioxid (CO₂), das mit einem GWP von 1 als Referenzwert dient. Dieser Wert misst die Umweltauswirkungen über einen bestimmten Zeitraum - bei Kältemitteln in der Regel 100 Jahre. Ein GWP von nahezu null bestätigt, dass R290 im Vergleich zu herkömmlichen Alternativen eine vernachlässigbare Auswirkung auf das Klima hat.
Frontier Chart
Sie müssen sich nicht zwischen Nachhaltigkeit und Leistung entscheiden:
Verbesserte Energieeffizienz - Optimiertes Kühlsystem für einen geringeren Energieverbrauch.
Bessere Kühlleistung - Getestet, um ein gleichbleibendes Benutzererlebnis und dieselbe Zuverlässigkeit zu gewährleisten.
Umstellung des gesamten Portfolios - Die gesamte Serie der gekühlten Frontier 5000 Zentrifugen - nicht nur ausgewählte Modelle.
Teil eines größeren Wandels
Unterstützung der Zukunft nachhaltiger Laborpraktiken:
Labore werden zunehmend anhand von Nachhaltigkeitskennzahlen, Energieeffizienz und Initiativen zur Reduzierung von CO₂-Emissionen bewertet. Die Entscheidung für Frontier 5000 Zentrifugen mit R290 trägt dazu bei:
  • Emissionen zu reduzieren
  • Verpflichtungen in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) sowie gesellschaftliche Unternehmensverantwortung (CSR) zu unterstützen
  • Investitionen in Laborgeräte zukunftssicher zu gestalten
Lesen Sie hier mehr.
Erweitern Sie die Möglichkeiten Ihres Labors und reduzieren Sie gleichzeitig Ihren Energieverbrauch!