Sicher lagern, effizient arbeiten: Konsolidierte Laborlagerung mit dem Multi-Risiko-Sicherheitsschrank V-Classic-90
Einleitung
Ob in der Forschung, Qualitätskontrolle oder Analytik, der Umgang mit Gefahrstoffen gehört zum Laboralltag. Entscheidend ist ein verantwortungsvolles Arbeitsumfeld, das das Personal schützt und Ergebnisse und Prozesse absichert. Die Grundlage dafür ist eine Gefährdungsbeurteilung, gefolgt von der Anwendung geeigneter Schutzmaßnahmen. Dazu gehört die Lagerung von Gefahrstoffen in geprüften Sicherheitsschränken wie den asecos™ V-Classic-90 Multi-Risiko-Schränken.
Gefährdungsbeurteilung und sichere Lagerung
Die Durchführung einer Gefährdungsbeurteilung ist beim Umgang mit Gefahrstoffen verpflichtend. Eine solche Beurteilung ist ein zentrales Element des Arbeitsschutzes und dient dazu, alle relevanten Gefährdungen, denen das Personal ausgesetzt sein kann, systematisch zu ermitteln und zu bewerten. Dazu gehören Gefährdungen durch das Einatmen von Dämpfen und Aerosolen, dermale Risiken durch Hautkontakt sowie physikalisch-chemische Gefährdungen wie Brand und Explosion. Auf Grundlage dieser Beurteilung werden Schutzmaßnahmen wie qualifizierte Schulungen, persönliche Schutzausrüstung (PSA), sichere Arbeitsabläufe und technische Maßnahmen festgelegt. Zu den Lösungen gehören auch spezielle Sicherheitsschränke für die Lagerung von Gefahrstoffen.
Labore benötigen häufig eine große Vielfalt an Gefahrstoffen in kleinen Mengen. In der Praxis sind dafür typischerweise drei Sicherheitsschränke erforderlich, die oft nur teilweise gefüllt sind: ein feuerbeständiger Schrank für entzündbare Flüssigkeiten, ein abschließbarer Schrank für toxische Stoffe und eine spezielle Lösung für Säuren und Laugen. Dies ist nicht nur ineffizient und verschwendet wertvolle Stellfläche, sondern ist auch kostspielig in der Anschaffung und im Betrieb.
Genau hier kommen die V-Classic-90 Multi-Risiko-Sicherheitsschränke von asecos zum Einsatz. Diese Multi-Risiko-Schränke ermöglichen die sichere, kompakte und normgerechte gemeinsame Lagerung verschiedener Gefahrstoffe in einer einzigen Einheit. Möglich wird dies durch ein innovatives Schrankdesign und ein integriertes, effizientes Lüftungssystem. Dadurch wird Stellfläche im Labor eingespart und gleichzeitig die für eine sichere Lagerung erforderliche mechanische Abluftmenge reduziert.
![]()
Durchdachtes Design für das moderne Labor
Diese Multi-Risiko-Schränke sind nach EN 14470-1 geprüft und bieten 90 Minuten feuerbeständig. In Kombination mit der automatischen Türschließung im Brandfall wird ein kritischer Temperaturanstieg im Schrankinneren verhindert, sodass die darin gelagerten Gefahrstoffe kein zusätzliches Risiko darstellen und gleichzeitig wertvolle Zeit für Evakuierung und Brandbekämpfung gewonnen wird.
Der Schrankinnenraum besteht weitgehend aus metallfreien, korrosionsbeständigen Materialien und ermöglicht so die sichere Lagerung von Säuren und Laugen. Lagerebenen aus melaminbeschichteten Spezialplatten sowie Einlege- und Bodenauffangwannen aus chemikalienbeständigem Kunststoff gewährleisten Langlebigkeit und eine lange Nutzungsdauer. Die wenigen Metallkomponenten sind vorverzinkt und pulverbeschichtet, um den Korrosionsschutz zusätzlich zu verbessern.
Ein weiterer Vorteil für die tägliche Laborarbeit: Die vertikalen Auszüge bieten einen schnellen Überblick über alle Gebinde und ermöglichen einen schnellen, ergonomischen Zugriff von beiden Seiten. Beide Auszüge können zudem gleichzeitig geöffnet werden und laufen dank speziell entwickelter Gleitschienen selbst bei voller Beladung leichtgängig und geräuscharm. Ein integrierter Selbsteinzug (Soft-Close) unterstützt zusätzlich das manuelle Schließen. Diese Sicherheitsschränke zeichnen sich außerdem durch ihre platzsparende Bauweise aus: Sie sind schmaler, aber tiefer als andere Lösungen und nutzen dadurch den bislang ungenutzten Raum „hinter dem Schrank“, beispielsweise bei bündiger Aufstellung neben einem Abzug. Dadurch passen sie perfekt in Standardraster für Labormöbel.
Die Belüftung macht den Unterschied
Multi-Risiko-Sicherheitsschränke verfügen über ein Belüftungskonzept, das weit über die Anforderungen der EN 14470-1 hinausgeht. Während die Norm für Schränke zur Lagerung entzündbarer Gefahrstoffe einen 10-fachen Luftaustausch pro Stunde vorgibt, erreicht ein Multi-Risiko-Sicherheitsschrank einen 30-fachen Luftaustausch pro Stunde. Dadurch wird die Bildung einer explosionsfähigen Atmosphäre im Schrankinneren zuverlässig verhindert und gleichzeitig die Korrosion der Inneneinrichtung reduziert. Ein mittig an der Rückwand montierter Abluftkanal gewährleistet eine sichere und gleichmäßige Absaugung auf jeder Lagerebene. Dadurch können Anwender flexibel entscheiden, wo bestimmte Gefahrstoffe innerhalb des Schranks platziert werden. Der Luftaustausch kann mit dem optionalen Sicherheitsassistenzsystem (SAS) zuverlässig überwacht werden.