Antikörper gehören zu den am häufigsten verwendeten Werkzeugen in der biowissenschaftlichen Forschung, weshalb ihre Qualität für die Gewinnung zuverlässiger experimenteller Daten von entscheidender Bedeutung ist. Da die Forschung zunehmend auf Reproduzierbarkeit und Datenintegrität ausgerichtet ist, entscheiden sich viele Wissenschaftler für rekombinante Antikörper, da diese eine gleichbleibende Leistung, eine zuverlässige Erhältlichkeit und eine hohe Spezifität bieten und gleichzeitig die mit der herkömmlichen Antikörperproduktion verbundene Variabilität eliminieren. Rekombinante Antikörper werden außerdem mithilfe tierfreier Expressionssysteme hergestellt und unterstützen damit nachhaltigere und ethischere Forschungspraktiken.
Was sind rekombinante Antikörper?
Rekombinante Antikörper werden im Labor aus definierten DNA-Sequenzen hergestellt und ermöglichen so eine gleichbleibende Spezifität, Leistung und Reproduzierbarkeit über verschiedene Produktionschargen hinweg. Im Gegensatz zu herkömmlichen monoklonalen Antikörpern, die von Hybridomzellen hergestellt werden, werden rekombinante Antikörper in vitro exprimiert, wodurch eine Drift der Zelllinie vermieden und die Variabilität zwischen den Chargen reduziert wird.
Antikörper werden gentechnisch hergestellt und können daher optimiert werden, um eine verbesserte Sensitivität und Leistung zu bieten. Sie sind in einer Reihe von Formaten erhältlich, darunter gereinigte und konjugierte Antikörper, mit Grundstrukturen verschiedener Spezies, Isotypen und gentechnisch veränderten Varianten zur Unterstützung vielfältiger Forschungsanwendungen.
Vier Gründe für den Wechsel zu rekombinanten Antikörpern
Nachgewiesene Spezifität
Invitrogen™ Antikörper werden einer strengen erweiterten Verifizierung unterzogen, wobei Ansätze wie Knockout-, Knockdown-, relative Expressions- und Zellbehandlungsstudien zum Einsatz kommen, um eine zielspezifische Detektion sicherzustellen und Off-Target-Bindungen zu minimieren. Thermo Fisher Scientific bietet eines der branchenweit größten Portfolios an erweitert verifizierten Antikörpern.
Hohe Sensitivität und Leistung
Invitrogen rekombinante Antikörper wurden entwickelt, um die Sensitivität zu erhöhen und gleichzeitig eine hervorragende Spezifität beizubehalten. Eine höhere Signalintensität hilft bei der Detektion von Proteinen mit geringer Abundanz und unterstützt Anwendungen wie Western Blot, Immunfluoreszenz, Durchflusszytometrie und Immunhistochemie.
Reproduzierbarkeit, auf die Sie sich verlassen können
Definierte DNA-Sequenzen eliminieren Hybridomdrift und tragen dazu bei, eine gleichbleibende chargenübergreifende Leistung sicherzustellen. Forschende können Experimente über Monate oder Jahre hinweg zuverlässig wiederholen, ohne sich Gedanken über ein verändertes Antikörperverhalten machen zu müssen.
Vielseitigkeit und Skalierbarkeit
Wählen Sie aus Invitrogen rekombinanten Antikörpern verschiedener Spezies, Isotypen, gentechnisch veränderten Fc-Grundstrukturen sowie gereinigten oder konjugierten Formaten. Rekombinante Produktionsmethoden ermöglichen außerdem eine Herstellung im großen Maßstab.
Warum sollten Sie sich für rekombinante Invitrogen Antikörper entscheiden?
Thermo Fisher Scientific bietet eines der branchenweit umfassendsten Portfolios an rekombinanten Antikörpern, gestützt auf jahrzehntelange Expertise im Bereich Antikörper. Unterstützt durch zahlreiche Peer-Review-Publikationen, erweiterte Verifizierung, verschiedene gentechnisch veränderte Formate und eine Antikörper-Leistungsgarantie helfen rekombinante Invitrogen Antikörper Forschenden dabei, sicher von der Entdeckungsphase zur translationalen Forschung überzugehen.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Unterschied zwischen rekombinanten und monoklonalen Antikörpern?
Rekombinante Antikörper werden aus definierten DNA-Sequenzen in Expressionssystemen hergestellt und ermöglichen eine gleichbleibende Qualität und Leistung. Herkömmliche monoklonale Antikörper werden von Hybridomzelllinien erzeugt, bei denen aufgrund von Zellliniendrift im Laufe der Zeit Variabilität auftreten kann.
Was ist der Unterschied zwischen nativen und rekombinanten Antikörpern?
Native Antikörper werden auf natürliche Weise von Immunzellen in einem Organismus produziert, während rekombinante Antikörper in vitro aus bekannten Gensequenzen entwickelt werden, um eine präzise Kontrolle von Struktur, Spezifität und Reproduzierbarkeit zu ermöglichen.
Was sind die funktionellen Anwendungen rekombinanter Antikörper?
Rekombinante Antikörper werden häufig in der Diagnostik, Therapeutik und Forschung eingesetzt, wo Zuverlässigkeit und Chargenkonsistenz wichtig sind, so etwa bei Immunoassays, in der Durchflusszytometrie, in der Bildgebung und bei der Zielverifizierung.