nginx
Nachhaltigkeit Laborausstattung
Energieeffiziente Gefrierschränke und ihre Rolle bei der Reduzierung des CO₂-Fußabdrucks von Laboren
Februar 2026 | 5 Min. Lesezeit
Energieeffiziente Gefrierschränke und ihre Rolle bei der Reduzierung des CO₂-Fußabdrucks von Laboren
Laboratorien zählen zu den energieintensivsten Umgebungen in der modernen Forschung. Während auffällige Großgeräte und Lüftungssysteme oft im Fokus stehen, arbeitet einer der bedeutendsten Energieverbraucher kontinuierlich und häufig unbemerkt: die Kältelagerung. Ultratiefkühlgeräte, die bei -80 °C betrieben werden, können jährlich so viel Strom verbrauchen wie ein durchschnittlicher Haushalt – ein Ergebnis, das durch internationale Energieanalysen von Forschungsinfrastrukturen bestätigt wird (International Energy Agency, 2024, „Energy Efficiency 2024“, https://www.iea.org/reports/energy-efficiency-2024).
Da Nachhaltigkeitsziele in Wissenschaft, Gesundheitswesen und Industrie zunehmend an Bedeutung gewinnen, stehen Laboratorien unter Druck, ihre Umweltbelastung zu reduzieren, ohne die Probenintegrität oder die wissenschaftliche Genauigkeit zu beeinträchtigen. Energieeffiziente Gefrierschränke haben sich als eine der wirkungsvollsten Maßnahmen zur Bewältigung dieser Herausforderung erwiesen.
Warum Laborgefrierschränke so viel Energie verbrauchen
Ultratiefkühlgeräte sind darauf ausgelegt, rund um die Uhr äußerst stabile Bedingungen zu gewährleisten. Ältere Modelle arbeiten häufig mit Kompressoren mit fester Drehzahl und vergleichsweise ineffizienten Dämmmaterialien. Infolgedessen verbrauchen sie große Mengen an Strom und geben erhebliche Wärme an die Laborumgebung ab.
Diese überschüssige Wärme erhöht die Belastung der Lüftungs- und Klimaanlagen im Gebäude und führt zu einer zusätzlichen energetischen Beanspruchung. Eine detaillierte Analyse des Energieverbrauchs in Laboren identifizierte die Kältelagerung als einen der größten Stromverbraucher in biomedizinischen Forschungseinrichtungen; in manchen Institutionen macht sie bis zu 10 Prozent des gesamten Stromverbrauchs im Labor aus (My Green Lab, 2024, „The Hidden Energy Cost of Cold Storage“, https://mygreenlab.org/resources/energy).
Technologische Fortschritte im Design energieeffizienter Gefrierschränke
Als Reaktion auf steigende Energiekosten und Nachhaltigkeitsziele hat sich die Gefrierschranktechnologie erheblich weiterentwickelt. Moderne Ultratiefkühlgeräte setzen zunehmend auf drehzahlgeregelte Kompressoren, die ihre Kühlleistung in Echtzeit an den tatsächlichen Bedarf anpassen und so unnötigen Energieverbrauch reduzieren.
Auch Verbesserungen in der Dämmtechnologie spielen eine zentrale Rolle. Vakuumisolationspaneele verringern den Wärmetransfer im Vergleich zu herkömmlicher Schaumisolierung deutlich, sodass Gefrierschränke die Innentemperatur mit geringerem Energieeinsatz aufrechterhalten können. Tests im Rahmen des ENERGY-STAR-Programms zeigen, dass zertifizierte Ultratiefkühlgeräte bis zu 40 Prozent weniger Energie verbrauchen als ältere, nicht zertifizierte Modelle (ENERGY STAR, 2024, „ENERGY STAR Program Requirements for Laboratory Grade Freezers“, https://www.energystar.gov/products/recent_program_updates/low-temperature-freezer-technology-and-energy-efficiency).
Auch die Wahl des Kältemittels beeinflusst die Umweltbilanz erheblich. Traditionelle Fluorkohlenwasserstoffe besitzen ein hohes Treibhauspotenzial, während neuere kohlenwasserstoffbasierte Alternativen eine höhere Effizienz bei deutlich geringerer Klimawirkung bieten, wie in den europäischen Leitlinien zu fluorierten Treibhausgasen dargelegt wird (Europäische Kommission, 2024, „Fluorinated Greenhouse Gases“, https://climate.ec.europa.eu/eu-action/fluorinated-greenhouse-gases_en).
Optimierung der Temperatur-Sollwerte von Gefrierschränken
Neben dem Gerätedesign beeinflussen auch betriebliche Entscheidungen den Energieverbrauch erheblich. Eine der wirkungsvollsten Maßnahmen besteht darin, die Solltemperatur von Ultratiefkühlgeräten – sofern wissenschaftlich vertretbar – von -80 °C auf -70 °C anzuheben.
Mehrere Studien bestätigen, dass viele biologische Proben, darunter DNA, RNA und Proteine, bei -70 °C für die Langzeitlagerung stabil bleiben. Eine begutachtete Übersichtsarbeit in Nature Methods kam zu dem Ergebnis, dass die Probenintegrität für die meisten molekularbiologischen Anwendungen bei der höheren Temperatur erhalten bleibt, während der Energiebedarf deutlich sinkt (ScienceDirect, 2024, „Examining the stability of viral RNA and DNA in wastewater: Effects of storage time, temperature, and freeze-thaw cycles“, https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0043135424007802.)
Unabhängige Studien und technische Bewertungen von Ultratiefkühlgeräten zeigen zudem, dass eine Erhöhung des Temperatur-Sollwerts (zum Beispiel von –80 °C auf –70 °C) den Energieverbrauch deutlich senken und die Kompressorbelastung reduzieren kann, was möglicherweise zu einer längeren Lebensdauer der Geräte beiträgt (Thermo Fisher Scientific, 2025, „ULT freezers: Beyond the specifications", https://www.thermofisher.com/blog/anz-science-news/ult-freezers-beyond-the-specifications).
Nachhaltigkeitsvorteile über die reine Stromersparnis hinaus
Ein geringerer Stromverbrauch reduziert direkt die Treibhausgasemissionen, insbesondere in Regionen, in denen die Stromerzeugung von fossilen Brennstoffen abhängt. Die Nachhaltigkeitsvorteile gehen jedoch darüber hinaus.
Eine geringere Wärmeabgabe verringert die Kühlbelastung der HVAC-Systeme (Heizung, Lüftung und Klimatisierung) in Laboren, die zu den energieintensivsten Komponenten von Forschungsgebäuden zählen. Eine verbesserte Zuverlässigkeit der Gefrierschränke senkt zudem das Risiko von Probenverlusten und verhindert so die Wiederholung von Experimenten, die zusätzliche Reagenzien, Verbrauchsmaterialien und Energie erfordern würden.
Aus Lebenszyklusperspektive sind moderne Gefrierschränke auf eine längere Nutzungsdauer und bessere Wartungsfähigkeit ausgelegt. Das International Institute for Sustainable Laboratories betont die Langlebigkeit von Geräten als einen entscheidenden Faktor zur Reduzierung des gesamten ökologischen Fußabdrucks von Forschungsinfrastrukturen (International Institute for Sustainable Laboratories, 2024, „Best Practices for Sustainable Laboratories“, https://www.i2sl.org/about).
Finanzielle und betriebliche Überlegungen
Obwohl energieeffiziente Gefrierschränke häufig höhere Anfangsinvestitionen erfordern, zeigen Analysen der Gesamtbetriebskosten (Total Cost of Ownership) durchweg langfristige finanzielle Vorteile. Geringere Stromkosten, weniger Ausfälle und reduzierte Wartungsanforderungen führen in der Regel zu Amortisationszeiten von drei bis fünf Jahren – abhängig von Energiepreisen und Nutzungsprofilen (Mayo Clinic, 2025, „Replacing freezers leads to energy and cost savings“, https://practicegreenhealth.org/tools-and-resources/mayo-clinic-replacing-freezers-leads-energy-and-cost-savings).
Für viele Organisationen sind Gefrierschrank-Modernisierungen inzwischen Teil umfassender, nachhaltigkeitsorientierter Beschaffungsstrategien, die mit institutionellen Klimazielen abgestimmt sind.
Gefrierschrankmanagement als Teil einer umfassenden Nachhaltigkeitsstrategie
Technologie allein reicht nicht aus, um eine spürbare Reduzierung des CO₂-Fußabdrucks von Laboren zu erreichen. Effektive Gefrierschrankmanagementprogramme kombinieren energieeffiziente Geräte mit besserer Organisation, regelmäßiger Wartung und aktiver Einbindung der Nutzer.
Regelmäßige Bestandsprüfungen helfen dabei, veraltete Proben und wenig genutzte Geräte zu identifizieren, die außer Betrieb genommen werden können. Das Reinigen der Kondensatorfilter und die Sicherstellung einer ausreichenden Luftzirkulation um die Gefrierschränke verbessern die Leistungsfähigkeit. Verhaltensänderungen – wie das Minimieren von Türöffnungen und eine klare Organisation der Proben – tragen zusätzlich zur Reduzierung des Energieverbrauchs bei (University of Washington, 2025, „Ultra-low temperature freezers", https://sustainability.uw.edu/green-laboratory/freezers).
Energieeffiziente Gefrierschränke im Kontext nachhaltiger Labore
Die Optimierung der Kältelagerung ist am wirkungsvollsten, wenn sie in ein umfassenderes Nachhaltigkeitskonzept integriert wird, das effiziente Lüftung, verantwortungsbewusste Beschaffung von Verbrauchsmaterialien und digitales Bestandsmanagement einschließt.
Energieeffiziente Gefrierschränke wirken daher sowohl als technische Lösung als auch als kultureller Einstiegspunkt in nachhaltigere Laborpraktiken.
Fazit
Energieeffiziente Gefrierschränke zeigen, dass erhebliche Fortschritte in Richtung Nachhaltigkeit in Laboren möglich sind, ohne die wissenschaftliche Qualität zu beeinträchtigen. Durch die Kombination moderner Gefrierschranktechnologie mit evidenzbasierten betrieblichen Maßnahmen können Laboratorien ihren Energieverbrauch deutlich senken, CO₂-Emissionen reduzieren und die Arbeitsbedingungen verbessern.
Da die Forschungstätigkeit weltweit weiter zunimmt, wird ein verantwortungsbewusstes Management der Kältelagerung eine immer wichtigere Rolle für eine nachhaltige Wissenschaft spielen.