UserName
Laborproduktivität Und -Optimierung Laborausstattung
Die richtige Glasware für Ihre Laboranwendungen auswählen
Mai, 2025 | 5 Minuten Lesezeit | Von: Dr. Hue-Tran Hornig-Do
Die richtige Glasware für Ihre Laboranwendungen auswählen
Einleitung
Labor-Glaswaren — ob Bechergläser, Reagenzgläser, Vials, Büretten oder Zylinder — sind grundlegend für wissenschaftliche Arbeitsabläufe. Die Wahl der richtigen Glasware hängt jedoch von mehr ab als nur der Funktion: Sie beeinflusst direkt die Laborsicherheit, die Genauigkeit und die Einhaltung von Vorschriften. Dies gilt besonders in pharmazeutischen Umgebungen, in denen Glaswaren höchste Anforderungen an Reinheit, Haltbarkeit und Zuverlässigkeit erfüllen müssen. Dieser Leitfaden beschreibt die wichtigsten Auswahlkriterien mit Fokus auf Qualität, Leistung und Nachhaltigkeit und erläutert, warum DWK Life Sciences ein vertrauenswürdiger Partner für Präzisionsglaswaren ist.
1. Warum die Glasart wichtig ist: Glas ist nicht gleich Glas
Verschiedene Glasarten bieten unterschiedliche Leistungsniveaus. Die Wahl des richtigen Materials ist entscheidend, um die Kompatibilität mit chemischen Prozessen, Temperaturanforderungen und regulatorischen Vorgaben sicherzustellen.
Borosilikatglas – ein unverzichtbares Labor­material
Borosilikatglas ist eines der am häufigsten verwendeten Materialien in Laboratorien, da es eine hervorragende chemische Beständigkeit besitzt und hohen Temperaturen standhält, wie sie häufig in Laborumgebungen auftreten. Sein niedriger Wärmeausdehnungskoeffizient ermöglicht die Herstellung von Glasgeräten mit dickeren Wänden, was zu höherer mechanischer Festigkeit und Haltbarkeit führt.
Obwohl Borosilikat nicht so rein ist wie Quarzglas, ist es deutlich einfacher und kostengünstiger herzustellen und daher eine praktische und erschwingliche Wahl für die meisten Laboranwendungen. Borosilikatglas findet sich in einer Vielzahl von Laborartikeln, darunter Bechergläser, Vials, Reagenzgläser und Kolben – dank seiner Vielseitigkeit und thermischen Stabilität. Allerdings ist es nicht gegenüber allen Chemikalien inert. Besondere Vorsicht ist erforderlich beim Umgang mit Flusssäure, starken Laugen oder konzentrierter Phosphorsäure. Für Anwendungen mit diesen Chemikalien können alternative Materialien wie PTFE oder Quarz geeigneter sein.
Soda-Kalk-Glas – eine kostengünstige Wahl für Routineanwendungen
Soda-Kalk-Glas, bestehend aus Siliziumdioxid, Soda und Kalk, ist die am häufigsten verwendete und kostengünstigste Glasart. Es hat einen mittleren Wärmeausdehnungskoeffizienten und ist relativ preiswert herzustellen. Die wichtigsten Eigenschaften dieses Glases —transparent, chemisch stabil, inert, langlebig, leicht formbar und erschwinglich— machen es für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet. Obwohl es nicht so langlebig ist wie Borosilikat- oder Quarzglas, bleibt es eine praktische Lösung für Laborartikel, die in großen Mengen benötigt werden und für den einmaligen oder routinemäßigen Gebrauch bestimmt sind.
Um eine fundierte Auswahl zu unterstützen, vergleichen die folgenden Tabellen die wichtigsten physikalischen und chemischen Eigenschaften gängiger Laborglasarten —Borosilikat 3.3, Borosilikat 5.1 und Soda-Kalk-Glas— sowie ihre Eignung für typische Laboranwendungen. Dieser direkte Vergleich hilft dabei, das am besten geeignete Material basierend auf Leistung, Haltbarkeit und beabsichtigtem Einsatz zu bestimmen.
Tabelle 1: Glaseigenschaften
28353-image2.png
Tabelle 2: Eignung für Anwendungen
28353-image1.png
Quarzglas – Für extreme Präzision und anspruchsvolle Bedingungen
Quarzglas (geschmolzene Kieselsäure) besteht zu nahezu 100 % aus Siliziumdioxid und wird bei sehr hohen Temperaturen (~2.000 °C) hergestellt. Es bietet unvergleichliche Leistung in anspruchsvollen Labor- und Industrieumgebungen. Mit hoher optischer Klarheit, geringer thermischer Ausdehnung und ausgezeichneter Beständigkeit gegen Hitze, Chemikalien und elektrische Leitfähigkeit eignet sich Quarz ideal für:
  • Analytische Chemie (z. B. Spektrophotometrie, Chromatographie)
  • Hochreine und hochtemperaturbeständige Probenvorbereitung
  • Anwendungen in der Halbleiter- und Mikroelektronik
  • UV- und IR-Lichtexposition (z. B. Küvetten, optische Linsen)
  • Umgang mit flüchtigen oder reaktiven Substanzen
Aufgrund seiner Reinheit und der komplexen Herstellung ist Quarz teurer als andere Glasarten, bleibt jedoch das Material der Wahl für Anwendungen, die höchste Leistung und Präzision erfordern.
2. Zentrale Auswahlkriterien für die Pharmaindustrie
Pharmazeutische Labore arbeiten unter strengen gesetzlichen Anforderungen und hohen Prozessanforderungen. Die verwendete Labor-Glasware muss daher über die Grundfunktionalität hinausgehen, um Konsistenz, Compliance und den Schutz sensibler Materialien sicherzustellen.
Chemische Beständigkeit ist entscheidend. Glasware in Pharmaqualität muss dem Kontakt mit starken Säuren, Lösungsmitteln und aggressiven Reagenzien standhalten, ohne auszuleachen oder strukturell zu degradieren. Dies schützt sowohl die Probe als auch die Integrität des Behälters.
Sterilisierbarkeit ist wesentlich für die Kontaminationskontrolle. Die Glasware muss wiederholtes Autoklavieren, Heißluftsterilisation und chemische Sterilisationsmittel tolerieren, ohne ihre physikalischen Eigenschaften zu verlieren, um Sterilität in aseptischen Prozessen zu gewährleisten.
Präzision und optische Klarheit unterstützen genaue Volumenmessungen und zuverlässige visuelle Inspektionen. Dies ist besonders wichtig bei Titrationen, Spektroskopie und anderen analytischen Verfahren, bei denen Genauigkeit das Ergebnis direkt beeinflusst.
Regulatorische Compliance mit internationalen Standards wie USP und EP ist eine wesentliche Voraussetzung in pharmazeutischen Arbeitsabläufen. Die Einhaltung dieser Standards unterstützt GMP-Dokumentation, Prozessvalidierung und Audit-Bereitschaft.
Anwendungsspezifische Formate sind ebenfalls entscheidend. Pharmazeutische Prozesse erfordern häufig spezialisierte Behältnisse wie Ampullen, Serumfläschchen, HPLC-Probenfläschchen und Küvetten — alle müssen strenge Spezifikationen hinsichtlich Sicherheit und Kompatibilität erfüllen.
Pharma-Workflows verlangen oft spezielle Formate. Hochwertige Serumfläschchen, HPLC-Probenvials und Küvetten sind so konstruiert, dass sie die präzisen Anforderungen für Formulierung, Analyse und aseptisches Abfüllen erfüllen.
Schließlich ist Nachhaltigkeit zu einem wichtigen Faktor geworden. Wiederverwendbare, langlebige Glasware hilft Laboren, Abfall und Betriebskosten zu reduzieren und gleichzeitig ökologische Ziele zu unterstützen.
Durch die Priorisierung dieser Kriterien können pharmazeutische Labore optimale Leistung, Compliance und Nachhaltigkeit selbst unter anspruchsvollsten Bedingungen sicherstellen.
3. Die Umfassenden Vorteile von DWK-Glaswaren
DWK Life Sciences bietet ein vollständiges Sortiment an Glaswaren, die speziell entwickelt wurden, um pharmazeutische Arbeitsabläufe mit konstant hoher Leistung zu unterstützen:
  • Hervorragende Chemikalienbeständigkeit
    Entwickelt, um aggressiven Reagenzien und Lösungsmitteln standzuhalten, ohne auszuleachen oder sich zu zersetzen.
  • Beständigkeit gegen Temperaturschocks
    Bewältigt zuverlässig schnelle Temperaturänderungen und ermöglicht sichere Übergänge zwischen Heiz- und Kühlprozessen.
  • Außergewöhnliche Haltbarkeit
    Robuste Konstruktion sorgt für eine lange Lebensdauer, reduziert Bruch und verringert den Ersatzbedarf.
  • Überlegene Klarheit und Präzision
    Ermöglicht genaue Messungen und klare Beobachtung – entscheidend in analytischen und qualitätsrelevanten Anwendungen.
  • Konformität mit USP- und EP-Standards
    Stellt sicher, dass Ihr Labor mit globalen regulatorischen Anforderungen für die pharmazeutische Produktion übereinstimmt.
  • Nachhaltig Entwickelt
    Die wiederverwendbare Glasware von DWK trägt zur Abfallreduzierung bei und unterstützt umfassende Nachhaltigkeitsziele in Laborbetrieben.
Die Wahl der richtigen Glasware ist mehr als eine Kaufentscheidung – sie ist eine strategische Entscheidung, die Laborsicherheit, Genauigkeit und Compliance beeinflusst. DWK Life Sciences bietet zuverlässige, leistungsstarke Glaswaren, die speziell auf die Anforderungen pharmazeutischer Labore zugeschnitten sind. Mit DWK investieren Sie in Qualität, Konsistenz und Nachhaltigkeit.