UserName
Kontinuität Und Bereitschaft Im Labor Laborausstattung
Die Herausforderungen der Zellkultur von morgen meistern
Januar, 2025 | 6 Minuten Lesezeit | Von: Thermo Scientific
Die Herausforderungen der Zellkultur von morgen meistern
Die Suche nach nahtlosen Abläufen
Wissenschaftler weltweit beschäftigen sich mit komplexen Zellkulturstrategien, von Organoiden und Gewebemodellen bis hin zu iPSC-abgeleiteten neuronalen Zellen. Einer ihrer schlimmsten Albträume ist der Verlust wertvoller Zellen, die mühsam mit teuren Reagenzien und Ergänzungsmitteln kultiviert wurden. Kontamination, inkonsistente Ergebnisse und ineffiziente Laborabläufe können verheerende Auswirkungen haben, was zur Entsorgung von Zellen und wiederholten, kostspieligen Experimenten führt. Die Suche nach nahtlosen Zellkulturoperationen ist entscheidend für die Entwicklung repräsentativer Krankheitsmodelle, personalisierter medizinischer Behandlungen und die Produktion lebender Zellen als Medikamente. Die Konstruktion von Zellkulturlaborgeräten spielt eine entscheidende Rolle bei der Gewährleistung einer zuverlässigen Kontaminationsverhütung und konsistenter, vertrauenswürdiger experimenteller Ergebnisse. Dieser Artikel beleuchtet einige der Herausforderungen in der Zellkultur und konzentriert sich auf die experimentelle Reproduzierbarkeit, die Verhütung von Kontaminationen und nahtlose Laborabläufe.
Kontaminationsverhütung
Für die Zellkulturforschung mit hohem Wert sind CO₂-Inkubatoren mit bewährten Kontaminationskontrollfunktionen von entscheidender Bedeutung. Diese Funktionen sollten unabhängig nach internationalen Richtlinien getestet und mit wissenschaftlich nachgewiesener Wirksamkeit validiert werden. Thermo Fisher Scientific validiert die Wärmesterilisationszyklen in seinen CO₂-Inkubatoren gemäß den Richtlinien der US- und EU-Pharmakopöe1. Die Thermo Scientific™ Vios™ iDx CO₂-Inkubatoren bieten den Nachweis eines 12-log SAL (Sterility Assurance Level) und umfangreiche Temperaturkartierungen, um sicherzustellen, dass alle Bereiche die spezifizierte Temperatur erreichen und aufrechterhalten. Zusätzliche Funktionen zur Risikoverminderung bei Kontaminationen umfassen HEPA-Filtration in der Kammer, ein abgedecktes Feuchtigkeitsreservoir2, eine elektropolierte Edelstahl-Innenkammer und ein Regalsystem sowie eine Option für ein 100% solides Kupferlegierungsinneres.
Das Thermo Scientific™ Vios™ iDx Cell Locker™ System ist eine Innovation zur Bekämpfung von Zellkulturkontaminationen. Es verfügt über sechs einzelne autoklavierbare Kammern zur Kulturtrennung und zum Schutz hochsensibler Zellen, wie Primärzellen, Stammzellen oder virusproduzierende Zellen. Dieses System ermöglicht die gleichzeitige Durchführung einzigartiger Projekte durch die Trennung verschiedener Benutzer und Zelltypen, wodurch Kreuzkontaminationen verhindert und eine optimale Umgebung für empfindliche Zellen aufrechterhalten wird3. Weit verbreitete und validierte Sterilisationsprotokolle sind entscheidend zur Reduzierung von Zellkulturkontaminationen. Bei der Auswahl eines CO₂-Inkubators ist es wichtig, Nachweise für die Prüfung und Validierung der Wärmesterilisationszyklen gemäß den neuesten Pharmakopöestandards zu suchen. Nicht alle Hersteller testen oder validieren diese Funktionen streng nach der 10. Ausgabe der Europäischen Pharmakopöe. Eine umfassende Drittvalidierung sollte notwendige positive und negative Kontrollen sowie den Einsatz geeigneter biologischer Indikatoren umfassen. Wissenschaftler sollten Nachweise für die Prüfung und Validierung anfordern, um die höchsten Standards für eine kontaminationsfreie Umgebung zu gewährleisten und die Integrität der Zellkulturoperationen zu schützen.
Streben nach reproduzierbaren experimentellen Ergebnissen
Die Sicherstellung der experimentellen Reproduzierbarkeit ist in der Forschung, insbesondere in akademischen Einrichtungen, von entscheidender Bedeutung. Trotz ihrer Bedeutung haben viele Wissenschaftler Schwierigkeiten, die Ergebnisse anderer zu reproduzieren. Erfolgreiche akademische Forschung basiert auf reproduzierbaren Daten, um Entscheidungen zu unterstützen und Entdeckungen in wirksame Therapeutika zu übersetzen. Optimale Zellwachstumsbedingungen sind entscheidend für die Reproduzierbarkeit. Variationen in den Zellqualitätseigenschaften, einschließlich Epigenetik, können durch inkonsistente Kulturbedingungen in einem CO₂-Inkubator entstehen. Die Implementierung fortschrittlicher Funktionen und Technologien im Design von CO₂-Inkubatoren kann die Reproduzierbarkeit erheblich verbessern. Einheitliche Bedingungen in der gesamten Kammer und eine schnelle Erholung nach dem Öffnen der Tür helfen, die Zellen in ihrer idealen Umgebung zu halten, das Wachstum zu fördern und die Qualität zu erhalten.
Schlüsselfunktionen für eine konsistente CO₂-Inkubatorleistung umfassen:
  • Umfassende Temperaturkartierungen für Gleichmäßigkeitsdaten (DIN 12880-Konformität)
  • Hochwertige Sensoren in der Kammer zur Messung der Bedingungen, denen die Zellen ausgesetzt sind5,⁶
  • Thermo Scientific™ THRIVE™ aktive Luftstromtechnologie⁷
  • Hochkapazitäts-Wasserreservoir für homogene Wachstumsbedingungen²
Laborausrüstung, die wissenschaftlich validierte Funktionen und Technologien integriert, unterstützt eine konsistente Leistung und reproduzierbare Ergebnisse. Benutzer sollten in der Lage sein, Berichte und technische Daten anzufordern, um die Spezifikationen des Lieferanten zu überprüfen. Darüber hinaus bieten Hersteller häufig umfassende Unterstützung für die Nutzung und Wartung der Ausrüstung, um effektive Laborabläufe zu fördern⁴.
Nahtlose Abläufe in belebten Zellkulturlaboren
Akademische Forschungslabore stehen häufig vor Überbelegung, insbesondere in kleinen Zellkulturräumen, in denen Forschungsstipendiaten, Doktoranden und Masterstudenten sowie Forschungsassistenten gleichzeitig mehrere wertvolle Zellkulturprojekte durchführen. Die Mischung aus Persönlichkeiten und unterschiedlichen aseptischen Fähigkeiten kann selbst die organisiertesten Labormanager herausfordern. Belebte Zellkulturlabore können dazu führen, dass CO₂-Inkubatoren mit verschiedenen Gefäßtypen überladen werden, die unterschiedliche experimentelle Zellen enthalten, die jeweils unterschiedliche Anforderungen und Empfindlichkeiten haben. Häufiges Öffnen der Türen erschwert es den Inkubatoren, die optimale CO₂-Konzentration, Temperatur und relative Luftfeuchtigkeit aufrechtzuerhalten, was sich nachteilig auf empfindliche Primär- und Stammzellen auswirken kann.
Die Vios iDx CO₂-Inkubatorentechnologie zielt darauf ab, das Risiko des Verlusts wertvoller Experimente zu verringern, indem empfindliche Zellen geschützt werden. In Kombination mit dem Thermo Scientific Cell Locker System bietet es sechs einzelne autoklavierbare Kammern, die für die Kulturtrennung und den Schutz von Primär- oder Stammzellen entwickelt wurden. Dieses System ermöglicht es, mehrere Projekte gleichzeitig durchzuführen, Benutzer und Zelltypen zu trennen und gleichzeitig ideale Umgebungen für empfindliche Zellen aufrechtzuerhalten. Häufiges Öffnen von CO₂-Inkubatoren erfordert robuste Türen mit ergonomischen Griffen für einen einfachen Zugang, insbesondere wenn die Hände mit Zellkulturgefäßen beschäftigt sind. Ein intuitives, leicht ablesbares Display ist in belebten Labors unerlässlich.
Aufbauend auf über einem Jahrzehnt Produktentwicklung verfügen die CO₂-Inkubatoren der nächsten Generation Vios iDx über das größte CO₂-Inkubator-Display bis heute – einen 7-Zoll-Touchscreen – und einen robusten, ergonomischen Türgriff in voller Länge. Das große, leicht zu reinigende Display ermöglicht es den Benutzern, die Bedingungen aus der Ferne zu überwachen. Historische Nutzungsmuster und Daten können über einen bequem platzierten USB-Anschluss am Bildschirm überprüft werden. Darüber hinaus ist das System bereit für die Konnektivität für Fernüberwachung und Datenmanagement, sodass Benutzer die Kontrolle von überall aus behalten können.
Schlussfolgerungen
Hochwertige Ergebnisse aus der Zellkulturforschung können die Entwicklung zuverlässiger Krankheitsmodelle und fortschrittlicher Therapeutika erheblich beeinflussen, was CO₂-Inkubatoren erfordert, die das gesamte Spektrum der Zellkulturarbeit von der Forschung bis zur GMP-Produktion unterstützen. Die Vios iDx CO₂-Inkubatoren sind so konzipiert, dass sie konsistente Abläufe in selbst den streng kontrolliertesten Laborumgebungen bieten, indem sie validierte Technologien und Leistungen präsentieren. Diese Inkubatoren unterstützen nahtlose Abläufe und eignen sich daher gut für moderne Labors, die sich auf wertvolle, empfindliche Zellkulturanwendungen und vertrauenswürdige experimentelle Ergebnisse konzentrieren.
Referenzen 
1 Thermo Fisher Scientific. Steri-Run Sterilisationszyklus beweist vollständige Sterilisation. Application Note.
2 Thermo Fisher Scientific. Einzigartiges Design hilft, Verunreinigungen im CO₂-Inkubatorwasser zu verhindern. Technical Note.
3 Thermo Fisher Scientific. Cell Locker Systeme: Geschützte Kammern für Ihre empfindlichsten Zellen. eBook.
4 Thermo Fisher Scientific. Beherrschen der CO₂-Inkubatorpflege: Ein umfassender Leitfaden zu optimalen Zellkulturbedingungen. eBook.
5 Thermo Fisher Scientific. Bewertung von Infrarot-Kohlendioxidsensoren für die Zellkultur des 21. Jahrhunderts: Einführung des Thermo Scientific IR180Si Infrarot-CO₂-Sensors. Application Note.
6 Thermo Fisher Scientific. Warum beeinflusst die Position der Sensoren in meinem CO₂-Inkubator die Reaktionen meiner kultivierten Zellen? Smart Note.
7 Thermo Fisher Scientific. Warum ist ein Umluftventilator für überlegene Wachstumsbedingungen in einem CO₂-Zellkulturinkubator unerlässlich? Smart Note.