UserName
Neue Innovative Technologie Laborausstattung
Einführung der neuen OHAUS EXPLORER Waagenserie
Dezember 2025 | 3 Minuten Lesezeit | Bei: Ohaus
Einführung der neuen OHAUS EXPLORER Waagenserie
Die neue EXPLORER Waagenserie baut auf mehr als 100 Jahren Erfahrung in der Präzisionskonstruktion und auf wertvollen Kundenkenntnissen auf. Sie wurde entwickelt, um die nächste Generation der Laborleistung zu ermöglichen. Die Serie umfasst zwei Modellreihen, EXR und EXP, die beide darauf ausgelegt sind, höchste Anforderungen an Genauigkeit, Benutzerfreundlichkeit und Datenintegrität zu übertreffen.
Einführung der neuen OHAUS EXPLORER Waagenserie
Die neue EXPLORER Waagenserie baut auf mehr als 100 Jahren Erfahrung in der Präzisionskonstruktion und auf wertvollen Kundenkenntnissen auf. Sie wurde entwickelt, um die nächste Generation der Laborleistung zu ermöglichen. Die Serie umfasst zwei Modellreihen, EXR und EXP, die beide darauf ausgelegt sind, höchste Anforderungen an Genauigkeit, Benutzerfreundlichkeit und Datenintegrität zu übertreffen.
EXPLORER Plus: Verbesserte Benutzerfreundlichkeit und erweiterte Funktionen
Die EXPLORER Plus Reihe (EXP) führt eine Vielzahl fortschrittlicher Funktionen ein, die Produktivität und Anwendersicherheit deutlich erhöhen.
Mühelose Nivellierung
Ein vollständig motorisiertes Nivelliersystem mit digitaler Libelle sorgt per Knopfdruck für eine perfekte Einrichtung, reduziert Fehler und spart wertvolle Zeit.
Flexible Platzierungsoptionen
Ein abnehmbares Terminal- und Basisdesign ermöglicht die Platzierung der Waage in beengten Arbeitsbereichen oder in Abzügen, ohne die Bedienbarkeit zu beeinträchtigen.
Vereinfachte und sichere Bedienung
Berührungslose, automatische Windschutzschiebetüren mit Einklemmschutz sorgen für einen reibungslosen und kontaminationsfreien Betrieb. Eine neue quadratische Waagschale sowie spezielle Laborkits, darunter Halterungen für Zentrifugenröhrchen, Nadeln, Filterfasern und Komponenten von Rotationsverdampfern, erleichtern die Probenhandhabung.
Überwachung des Wägevorgangs in Echtzeit
Anpassbare Statusleuchten liefern sofortiges visuelles Feedback zum Status des Wägevorgangs und unterstützen effizientere Laborworkflows.
Erweiterte Sicherheit und Benutzerverwaltung
Fingerabdruckanmeldung für bis zu 100 Benutzer sowie ein detailliertes Systemprotokoll mit 100.000 Einträgen gewährleisten einen sicheren und rückverfolgbaren Betrieb, auch in regulierten Umgebungen.
Vielseitige Workflow-Unterstützung
Der Zugriff auf 3.000 gemeinsam genutzte Probenbibliotheken für spezialisierte Anwendungen vereinfacht komplexe Wägeaufgaben und unterstützt konsistente, standardisierte Workflows.
Überlegene Messstabilität
Integrierte Ionisatoren neutralisieren statische Ladungen im Innenraum und verbessern die Wiederholbarkeit sowie die Stabilität der Messergebnisse.
Präzise Anpassung an Umgebungsbedingungen
Eine erhöhte digitale Wägezellenplattform sowie drei Umweltsensoren für Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Luftdruck überwachen kontinuierlich die Umgebungsbedingungen und stellen eine optimale Messgenauigkeit sicher.
Gemeinsamkeiten der neuen EXPLORER Serien
Sowohl die EXR- als auch die EXP-Modelle bieten eine gemeinsame Basis aus Leistung, Genauigkeit und Benutzerfreundlichkeit.
Zentrale Vorteile
Benutzerfreundliche Bedienung
Ein großer 7-Zoll-Glas-Touchscreen ermöglicht intuitive Navigation, digitale Nivellierung und vereinfachtes Datenmanagement. Die Waagen werden installationsbereit geliefert und lassen sich schnell und mühelos in Betrieb nehmen.
Konstante Genauigkeit und hervorragende Leistung
Eine interne automatische Kalibrierung gewährleistet zuverlässige Präzision, während die Ionisator-Technologie statische Effekte minimiert. Eine quadratische, gerasterte Waagschale, eine geschützte Wägezelle und mehrere Umweltsensoren tragen zu stabilen und reproduzierbaren Messergebnissen bei.
Robustes Datenmanagement
Zu den Funktionen zählen eine vierstufige Benutzerverwaltung mit Passwortregeln, ein Systemprotokoll mit 100.000 Einträgen für Routinewägungen und Geräteänderungen sowie eine NTP-Zeitsynchronisierung für revisionssichere Zeitstempel.
Konnektivität und Datenintegration
Nahtlose Anbindung an Laborsysteme über HID (PC oder Tastatur ohne Treiber), USB Typ-A, USB Typ-C, Ethernet LAN, RS232 sowie optional Bluetooth oder WLAN. Die Integration in LIMS-Plattformen ist einfach und zuverlässig.
Engagement für die Umwelt
Der ECO-Energiesparmodus reduziert den Stromverbrauch in Ruhephasen um bis zu 65 %. Optimierte Verpackungen senken Transportkosten und verringern die Umweltbelastung.
Entscheiden Sie sich für EXPLORER, wenn Sie Wert legen auf
• Außergewöhnliche Genauigkeit und konstant zuverlässige Ergebnisse
• Erstklassige Benutzererfahrung und Bedienbarkeit
• Nahtlose Konnektivität und regulatorische Konformität
• Einen nachhaltigeren Laborbetrieb