UserName
Sicherheit Laborproduktivität Und -Optimierung
EN ISO 16321: Die neue Norm, die EN166 ersetzt – Was Sie wissen müssen
Dezember, 2025 | 3 Min. Lesezeit | Von: Bolle Protection
EN ISO 16321: Die neue Norm, die EN166 ersetzt – Was Sie wissen müssen
Wenn es um Schutzbrillen geht, werden häufig Normen wie EN166 und EN170 genannt. Diese Normen legen die Sicherheitsanforderungen fest, die für einen angemessenen Schutz Ihrer Augen am Arbeitsplatz erforderlich sind. Nun wurde eine neue Norm, EN ISO 16321, entwickelt, die nach und nach die seit fast 20 Jahren geltende Norm EN 166 ersetzt. Diese Übergangsphase endet am 11. Dezember 2025. Aber was bedeutet diese neue Version für den Endverbraucher und warum war eine Änderung notwendig?
Warum eine neue Norm?
Die Arbeitsumgebungen verändern sich und werden durch neue Werkzeuge, neue Maschinen und neue Materialien geprägt. Daher deckte die alte Norm EN 166 (2001) die Risiken, denen man an heutigen Arbeitsplätzen ausgesetzt ist, nicht mehr vollständig ab. Die neue Norm EN ISO 16321 wurde geschaffen, um
  • den modernen industriellen Anforderungen besser gerecht zu werden
  • die Normen für Augenschutz international durch die Verwendung einer „ISO”-Bezeichnung zu harmonisieren
Was ändert sich konkret?
Eine umfassendere und modernere Betrachtung von Risiken
EN ISO 16321 berücksichtigt ein breiteres Spektrum realer Gefahren und enthält folgende Ergänzungen/Änderungen:
  • Die Anforderungen an die Geschwindigkeit bei hochenergetischen Stößen wurden reduziert, um den realen Gefahren besser gerecht zu werden.
  • Flüssigkeiten und Tropfen werden nun in zwei verschiedene Kennzeichnungen unterteilt.
  • Die chemische Beständigkeit kann nun getestet werden.
Das Ergebnis ist eine Norm, die besser auf die heutige Verwendung von Schutzbrillen abgestimmt ist.
Strengere und detailliertere Prüfungen
Die neue Norm führt strengere Prüfverfahren ein, insbesondere für die Stoßfestigkeit, darunter:
  • Verschärfte Kriterien für die Haltbarkeit von Rahmen und Gläsern
  • Zusätzliche Prüfungen der thermischen Stabilität und Materialleistung
In der Praxis bieten EN ISO 16321-zertifizierte Produkte einen konsistenteren und zuverlässigeren Schutz.
Klarere und besser strukturierte Klassifizierung
EN166 konnte für Laien mit seinen vielen Symbolen und Kombinationen verwirrend sein. EN ISO 16321 bietet:
  • Klarere Kennzeichnungen
  • Einheitlichere Regeln in allen Ländern
  • Einfachere Interpretation für Hersteller und Anwender
Bis wann ist EN 166 noch gültig?
Die offizielle Übergangsfrist endet am 11. Dezember 2025 (nach einer Verschiebung vom 11. November 2025), was bedeutet, dass nach diesem Datum keine neuen Zertifikate mehr gemäß EN 166 ausgestellt werden können. Bereits auf dem Markt befindliche EN 166-zertifizierte Produkte bleiben jedoch bis zum Ablauf ihres Zertifikats gültig, wobei jedes Zertifikat eine Gültigkeitsdauer von 5 Jahren hat. Die Hersteller haben bereits damit begonnen, neue Produkte nach EN ISO 16321 zu zertifizieren. So sind beispielsweise die Bollé Safety SWIFT-Schutzbrillen bereits nach dieser Norm zertifiziert und entsprechen damit vollständig den neuesten Anforderungen. Das bedeutet, dass wir uns derzeit in einer Koexistenzphase befinden, in der
  • EN166-Produkte weiterhin konform sind, solange ihr Zertifikat noch gültig ist
  • EN ISO 16321-Produkte den neuen Maßstab für modernen Schutz darstellen
Drei wichtige Punkte, die Sie beachten sollten
  • EN ISO 16321 ersetzt schrittweise EN166, wobei die Übergangsphase offiziell am 11. Dezember 2025 endet.
  • Die Testanforderungen sind strenger und moderner und bieten einen zuverlässigeren und konsistenteren Schutz.
  • Beide Normen gelten derzeit noch parallel – EN 166-Produkte bleiben bis zum Ablauf ihrer 5-jährigen Zertifizierung gültig, während viele neue Produkte (einschließlich der Bollé Safety SWIFT-Schutzbrillen) bereits nach EN ISO 16321 zertifiziert sind.