UserName
Nachhaltigkeit Laborausstattung
Reduzieren Sie Laborkosten und schützen Sie gleichzeitig Ihre Proben
Oktober 2024 | 3 min Lesezeit | Von: Thermo Scientific
Reduzieren Sie Laborkosten und schützen Sie gleichzeitig Ihre Proben
Einleitung
Eine Möglichkeit für Forscher, ihre Bemühungen um eine nachhaltigere Energieeffizienz zu verstärken, besteht darin, die Sollwerte ihrer Ultratiefkühlschränke (ULT) zu überprüfen. Diese Gefrierschränke dienen dazu, eine extrem kalte Umgebung für wertvolle Proben aufrechtzuerhalten, und können große Mengen an Energie verbrauchen. Durch eine Erhöhung der Temperatur von -⁠80 °C auf -⁠70 °C besteht ein Potenzial für Energieeinsparungen, und ein technologisch fortschrittliches Kühlsystem muss nicht so hart arbeiten, um die etwas weniger strengen Kühlanforderungen zu erfüllen.
Dennoch erfüllen diese extremen Temperaturen einen wichtigen Zweck, nämlich die Verlangsamung molekularer und zellulärer Prozesse biologischer Proben, wodurch ihre Lebensfähigkeit für zukünftige Analysen erhalten bleibt. Die meisten gereinigten Nukleinsäuren können bei –20 °C bis –70 °C sicher gelagert werden, was auch für Bakterien und Viren gilt. Es ist wichtig, dass die Stabilität von Proteinen und Enzymen für jede Studie bewertet und überwacht wird, bevor höhere Temperaturen für eine optimale Langzeitlagerung verwendet werden1. Die Qualität anderer biologischer Proben, wie isolierte Blutzellen und Gewebe, sollte auf ähnliche Weise untersucht werden.
Daher hängt die Entscheidung, die Langzeitlagertemperatur eines Ultratiefkühlschranks zu erhöhen, von der Art der Probe und den Anforderungen des Labors ab. Eine Änderung der Einstellung von -⁠80 °C auf -⁠70 °C kann mehrere Vorteile haben, sowohl in Bezug auf einen geringeren Energieverbrauch als auch auf die Lagerung von Proben aus Biobanken2. Wenn Sie wissen, welche Art von Probe gesammelt wird, einschließlich der Lagerdauer und der voraussichtlichen Verwendung, können Sie die betrieblich effektivste Entscheidung treffen. Die Anpassung eines Sollwerts ist nur ein Teil der Kostensenkung und der Anpassung leistungsstarker Geräte an die Anforderungen Ihres Arbeitsablaufs.
Sparen Sie noch mehr Energie mit einem TSX Universal Series ULT-Tiefkühlgerät bei –70 °C
Die Thermo Scientific™ TSX Universal Series ULT-Tiefkühlgeräte sind so konzipiert, dass sie den Schutz der Proben und Energieeinsparungen mit Funktionen und Vorteilen bieten, die die ökologische Nachhaltigkeit unterstützen.
Sparen Sie mehr Energie bei einem Sollwert von –70 °C
Während herkömmliche ULT-Gefrierschränke mit Kältemittel einen Energieverbrauch von bis zu 18 kWh/Tag aufweisen können, bieten TSX Universal-Gefrierschränke Einsparungen von bis zu 54 %. Und durch die Umstellung von einem Sollwert von – 80 °C auf – 70 °C können Sie zusätzlich 34 % bis 37 % Energie sparen:*
  • TSX70086FA bei -⁠80 °C = 8,2 kWh/Tag; bei -⁠70 °C = 5,4 kWh/Tag. Zusätzliche Einsparung von 34 %
  • TSX60086FA bei -⁠80 °C = 7,9 kWh/Tag; bei -⁠70 °C = 5,1 kWh/Tag. Zusätzliche Einsparung von 35 %
  • TSX50086FA bei -⁠80 °C = 7,8 kWh/Tag; bei -⁠70 °C = 5,0 kWh/Tag. Zusätzliche Einsparung von 36 %
  • TSX40086FA bei -⁠80 °C = 7,8 kWh/Tag; bei -⁠70 °C = 4,9 kWh/Tag. Eine zusätzliche Einsparung von 37 %
Designmerkmale zur Unterstützung der Nachhaltigkeit
  • Die V-Drive-Technologie mit variabler Kompressordrehzahl ist so konzipiert, dass sie sich kontinuierlich an die Umgebung eines Labors anpasst und so erhebliche Energieeinsparungen ermöglicht, ohne den Schutz der Proben zu beeinträchtigen
  • Natürliche Kohlenwasserstoff-Kältemittel sind umweltfreundlicher und bieten eine höhere Kühleffizienz
  • Die wassergetriebene Schaumisolierung verhindert das Ausgasen von Kältemitteln, das bei anderen Schaumprodukten häufig auftritt
  • Alle TSX Universal ULT-Tiefkühlgeräte werden in einer abfallfreien Anlage hergestellt (93 % Recycling, 7 % Abfallverwertung).
Schlussfolgerung
Der Betrieb eines TSX Universal Series ULT-Tiefkühlgeräts bei -⁠70 °C kann, wenn die Proben dies zulassen, dazu beitragen, den Energieverbrauch zu senken und gleichzeitig die Integrität Ihrer Proben zu gewährleisten.
* Basierend auf internen Leistungsdaten bei einem Sollwert von -⁠70 °C. Daten gespeichert, Januar 2024.
Quellenangaben
1 Hubel A et al. (2014) Lagerung menschlicher Bioproben: Auswahl der optimalen Lagertemperatur. Biopreserv Biobank 12(3):165–175. doi: 10.1089/bio.2013.0084.
2 My Green Lab. – 70 ist das neue – 80. https://www.mygreenlab.org/-70-is-thenew--80.html. Zugriff im Januar 2024.