Welche Technologien ermöglichen es, den Energieverbrauch und die Umweltbelastung bei Hochleistungs-Standzentrifugen zu reduzieren?
Einleitung
Hochleistungszentrifugen sind entscheidende Geräte sowohl in der Grundlagenforschung als auch in bioprozessbezogenen Anwendungen, und ihr kontinuierlicher Einsatz kann erheblich zum gesamten Energieverbrauch eines Labors beitragen. Um den Energieverbrauch und die Umweltbelastung in stark beanspruchten Umgebungen zu reduzieren, verfügen die Thermo Scientific™ Sorvall™ LYNX 4000- und LYNX 6000-Hochleistungszentrifugen über einen Green Mode, der es der Zentrifuge ermöglicht, in den Schlafmodus zu gehen, wenn sie länger als 2 Stunden nicht benutzt wird. Bei der Sorvall LYNX 6000 Zentrifuge sind zusätzliche Energieeinsparungen durch die Smart Vacuum-Funktion möglich. Außerdem entsprechen diese Zentrifugen den Richtlinien zur Beschränkung gefährlicher Stoffe (RoHS) und zu Elektro- und Elektronikaltgeräten (WEEE) und werden in umweltfreundlichen Materialien verpackt.
Green Mode
Wenn eine Sorvall LYNX Hochleistungszentrifuge länger als 2 Stunden nicht verwendet wird, kann sie über ihren Green Mode in den Schlafmodus versetzt werden. Eine einfache Berührung des Bedienfelds aktiviert die Zentrifuge wieder für den sofortigen Einsatz. Während Zeiten geringer Nutzung, wie nachts und am Wochenende, kann dies erheblich Strom sparen – bis zu 64 % im Vergleich zu unserer vorherigen Generation von Thermo Scientific Superschnellzentrifugen (Abbildung 1).
Abbildung 1. Vergleich des Energieverbrauchs mit und ohne Green Mode (für eine im Leerlauf befindliche Zentrifuge)
Smart Vacuum
Smart Vacuum, verfügbar bei der Sorvall LYNX 6000 Zentrifuge, entfernt bis zu 80 % der Luft im Inneren der Zentrifugenkammer. Dadurch wird die Luftreibung am rotierenden Rotor stark reduziert, und die zum Drehen und Kühlen des Rotors benötigte Leistung verringert sich um bis zu 74 % im Vergleich zu identischen Laufbedingungen unserer vorherigen Generation von Thermo Scientific Hochleistungszentrifugen (Abbildung 2).
Abbildung 2. Vergleich des Energieverbrauchs mit und ohne Smart Vacuum (für 6 × 1000-mL-Rotoren, betrieben bei 8.500 U/min und 4 °C)
Umweltfreundliche Produktverpackung
Hochleistungszentrifugen werden in recycelten Wellkartons mit einer biologisch abbaubaren Schutzabdeckung verpackt. Außerdem wird die verwendete frische Holzfaser für den Transport aus nachhaltigen Plantagen gewonnen, in denen für jeden gefällten Baum zwei neue Pflanzen gesetzt werden, was die Bewirtschaftung des Waldökosystems unterstützt.
Zusammenfassung
In Forschungs- und Bioprozessumgebungen mit hoher Nutzung bieten die Hochleistungszentrifugen Thermo Scientific Sorvall LYNX erhebliche Energieeinsparungen durch ihre Green Mode- und Smart Vacuum-Optionen sowie eine erhöhte Nachhaltigkeit durch ihre umweltfreundliche Verpackung. Erfahren Sie mehr darüber, wie Sie Leistung vereinfachen, Energie sparen und die Nachhaltigkeit verbessern können.