UserName
Nachhaltigkeit Laborausstattung
Weniger Energieverbrauch und Umweltbelastung durch Produktionszentrifugen
Januar, 2023 | 2 Minuten Lesezeit | Von: Thermo Scientific
Weniger Energieverbrauch und Umweltbelastung durch Produktionszentrifugen
Zentrifugen mit hoher Kapazität sind sowohl bei Blutbank- als auch Bioprocessing-Anwendungen wichtige Instrumente. Sie werden in Produktionsumgebungen meist unter der Woche rund um die Uhr eingesetzt und können erheblich zum Gesamtenergieverbrauch eines Labors beitragen.
Um den Energieverbrauch und die Umweltbelastung zu reduzieren, verfügen moderne Zentrifugen über mehrere nachhaltige Funktionen wie:
  • Energieeffizientes Rotordesign
  • Höhere Kapazität im Vergleich zu Vorgängermodellen
  • Effiziente Kühlsysteme
  • Umweltfreundliche Verpackung
Die Nachhaltigkeit des Gesamtsystems in Übereinstimmung mit den Richtlinien über die Beschränkung gefährlicher Stoffe (RoHS) und über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) gewährleistet auch, dass Gefahrstoffe vermieden, Umweltschäden reduziert und elektronische Stoffe optimal angepasst werden.
"Der Energiesparmodus schaltet die automatische Kühlfunktion ab, wenn das Gerät nicht benutzt wird."
Energieeffizientes Rotordesign
Thermo Scientific™ Zentrifugen mit hoher Kapazität sorgen mit Thermo Scientific™ Eco-Spin™ Rotoren mit Windschutz für Energieeinsparungen von bis zu 64 % im Vergleich zu Rotoren ohne Windschutz.¹
Effiziente Kühlsysteme
Es werden nur FCKW-freie Kältemittel verwendet, und die vorgesehenen Kühlprogramme sorgen dafür, dass der Kompressor nur bei Bedarf eingesetzt wird.
Zusätzlich wird das Kühlsystem mit der Thermo Scientific™ Auto-Door™ Zentrifugenöffnung abgeschaltet.
Erhöhte Kapazität
Drei neue Zentrifugen mit hoher Kapazität können die gleiche Menge an Proben trennen wie vier Vorgängermodelle, was einer Kapazitätssteigerung von 33 % entspricht. Es wird eine erhebliche Energie- und Platzersparnis erzielt, wenn das Volumen der gleichzeitigen Zentrifugation erhöht wird.²
Umweltfreundliche Verpackung
Die umweltfreundliche Verpackung besteht zu mehr als 75 % aus recyceltem Material ohne Polystyrolschaum. Stattdessen werden biologisch abbaubare Schaumstoffpellets und Foam-in-Place-Verfahren verwendet. Außerdem wird der für den Karton verwendete Klebstoff aus natürlichen Rohstoffen hergestellt.
Mit Öko-Verpackungen wird auch die Bewirtschaftung von Waldökosystemen unterstützt, indem frische Holzfasern für den Transport verwendet werden, die auf nachhaltigen Plantagen produziert werden, wo jeder gefällte Baum durch zwei Setzlinge ersetzt wird. Eingehende Holzpaletten werden ebenfalls wiederverwendet und nicht entsorgt.
Zusammenfassung
In einer Produktionsumgebung mit Dauerbetrieb sorgen Thermo Scientific™ Zentrifugen mit hoher Kapazität für erhebliche Energieeinsparungen in umweltfreundlicher Form durch den Einsatz von Eco-Spin™ Rotoren mit Windschutz, innovativen Kühlungssteuerungsfunktionen, erhöhter Kapazität und moderner Verpackung.
¹Basierend auf einer technischen Bewertung von Rotoren mit Windschutz und ohne Windschutz bei gleichem Rotorkörper.
²Basierend auf dem Vergleich der maximalen Kapazität von neuen Zentrifugen gegenüber Vorgängermodellen.