UserName
Sicherheit Sicherheit Des Ergebnisses
Tipps für sicheres Arbeiten mit Druck im Labor
April 2023 | 2 Min. Lesezeit | Von: DWK Life Sciences
Tipps für sicheres Arbeiten mit Druck im Labor
Viele Anwendungen in der Laborumgebung erfordern, dass Produkte unter Druck oder Vakuumbedingungen eingesetzt werden.
Nicht alle Produkte sind jedoch dafür ausgelegt, und nur solche, die über eine entsprechende Geometrie und Wandstärke verfügen und ausdrücklich als solche gekennzeichnet sind, sind für die Arbeit unter Druck und/oder Vakuum geeignet.
Beispiele für solche Produkte sind Filterflaschen, Exsikkatoren und Flachflanschgefäße, aber auch Produkte wie die DURAN™ pressure plus+ Flaschenreihe. Diese Flaschen bieten eine garantierte Vakuum- und Druckbeständigkeit von -1bar bis +1,5bar durch eine modifizierte Geometrie und eine größere Wandstärke als Standard DURAN™ Borosilikat 3.3 Laborflaschen.
"Beim Einsatz unter Über- oder Unterdruck, insbesondere auch bei Arbeiten mit Temperaturdifferenzen, sind zusätzliche Maßnahmen zu ergreifen."
So sollten z.B. Glasapparaturen, die unter Druck oder Vakuum stehen, nur mit äußerster Vorsicht weiteren Belastungen, wie z.B. starken Temperaturänderungen, ausgesetzt werden. Die daraus resultierenden Einzelbelastungen addieren sich und können leicht zum Versagen führen.
Um eine optimale Anwendersicherheit beim Arbeiten mit Druck im Labor zu gewährleisten, sollten außerdem folgende Punkte beachtet werden:
  1. Um Spannungen im Glas zu vermeiden, sollten evakuierte oder unter Druck stehende Gefäße nicht einseitig oder mit offener Flamme erwärmt werden.
  2. Bei Arbeiten mit Druck sollten die in der Produktliteratur angegebenen Höchstwerte nicht überschritten werden.
  3. Vor der Verwendung von Glasgeräten unter Vakuum oder Druck muss stets eine Sichtprüfung durchgeführt werden, um sicherzustellen, dass sie in einwandfreiem Zustand sind und keine ernsthaften Kratzer, Mikrorisse oder Abschürfungen aufweisen. Beschädigte Glasgeräte sollten nicht für Arbeiten mit Druck oder Vakuum verwendet werden.
  4. Setzen Sie Glasgeräte niemals plötzlichen Druckänderungen aus. Evakuierte Glasgeräte zum Beispiel immer langsam wieder unter Druck setzen.
  5. Laborglasgeräte mit flachem Boden (z.B. Erlenmeyerkolben und Flachbodenkolben) sollten nicht unter Druck oder Vakuum verwendet werden.
  6. Die Kunststoffbeschichtung von Laborflaschen hat keinen Einfluss auf die Druckbeständigkeit. Diese Produkte sind nicht für die Verwendung unter Druck ausgelegt. Für Druckanwendungen mit Laborflaschen sollten Produkte wie die DURAN™ pressure plus+ Flaschen verwendet werden.