UserName
Laborproduktivität Und -Optimierung Sicherheit
Die Zukunft der Lagerung gefährlicher Stoffe im Labor
Mai 2023 | 3 Min. Lesezeit | Von: asecos
Die Zukunft der Lagerung gefährlicher Stoffe im Labor
Heutzutage erfordert die Laborarbeit den Einsatz vieler verschiedener gefährlicher Stoffe am Arbeitsplatz. Angepasst an die Eigenschaften der jeweiligen Gefahrstoffe beschaffen Labore unterschiedliche Typen von Sicherheitsschränken. Dies führt dazu, dass Schränke häufig nur teilweise gefüllt sind. Das ist nicht nur platzraubend und ineffizient, sondern auch kostspielig! Der neue Asecos MULTIRISK-Schrank ist der weltweit erste Gefahrstoffschrank für die uneingeschränkte und nachhaltige sichere Lagerung verschiedenster Gefahrstoffe in nur einem Schrank – und lässt sich unterschiedlich und flexibel ausstatten.
„Grundsätzlich muss der Anwender im Rahmen einer Gefährdungsbeurteilung entscheiden, ob bestimmte Stoffe zusammen gelagert werden dürfen.“
Die bestehenden Sicherheitsschränke waren bislang ein Hindernis für eine effiziente Lagerung. Derzeit werden unterschiedliche Schranktypen verwendet, angepasst an die Eigenschaften der eingesetzten Gefahrstoffe: ein feuerbeständiger Schrank für brennbare Flüssigkeiten, ein spezieller Säuren-/Laugenschrank für korrosive Stoffe sowie ein separat abschließbarer Lagerschrank für giftige Stoffe.
Das Problem: Sicherheitsschränke, die speziell für die Lagerung brennbarer Flüssigkeiten ausgestattet sind, bieten keinen Korrosionsschutz für die Lagerung von Säuren oder Laugen. Umgekehrt dürfen brennbare Flüssigkeiten nicht in einem Säuren-/Laugenschrank gelagert werden, da diese Schränke nicht den erforderlichen Brandschutz gemäß EN 14470-1 bieten.
Mit dem neuen, geprüften Typ-90 V-CLASSIC-90 MULTIRISK-Schrank von Asecos ist nun eine platzsparende Lagerung von brennbaren Flüssigkeiten, Säuren und Laugen sowie Giften bei maximalem Brandschutz möglich. Ein völlig neues Schrankdesign und ein integriertes, effizientes Lüftungssystem machen dies möglich.
Alles hängt von der Konstruktion ab
Mit Schrankabmessungen von 60 x 86 x 197 cm (B x T x H) integriert sich der MULTIRISK perfekt in das etablierte Labormöbelraster und bietet dennoch eine hohe Lagerkapazität. Pro Lagerebene können entweder 14 x 1-Liter-Laborglasflaschen oder 4 x 2,5-Liter- und 3 x 1-Liter-Laborglasflaschen gelagert werden.
Der gesamte Sicherheitsschrank besteht aus feuerbeständigen Materialien und entspricht der europäischen Norm DIN EN 14470-1. Im Brandfall schließt er automatisch über integrierte Sicherheitseinrichtungen und bietet Personal sowie Rettungskräften mindestens 90 Minuten Schutz vor den gelagerten Gefahrstoffen.
Der Innenraum des Schranks ist weitgehend metallfrei und korrosionsbeständig. Ein weiterer Vorteil des MULTIRISK-Schranks: Auch Säuren und Laugen werden brandschutzgerecht gelagert. Für akut toxische oder sehr toxische Stoffe ist eine Giftbox integriert.
Sicher und nachhaltig
Das Lüftungskonzept des MULTIRISK-Schranks übertrifft die Anforderungen der EN 14470-1. Ein 30-facher Luftwechsel pro Stunde (entspricht ca. 20 m³ pro Stunde aus dem Schrank abgeführter Luft) verhindert nicht nur zuverlässig die Bildung explosionsfähiger Atmosphären im Schrank, sondern auch die Korrosion der Innenausstattung.
Der zentral an der Rückwand montierte Abluftkanal ermöglicht eine sichere und gleichmäßige Absaugung auf jeder Lagerebene. Dies ist besonders wichtig, da der Anwender jederzeit frei entscheiden kann, auf welcher Schrankseite oder auf welcher Lagerebene er die verschiedenen Gefahrstoffe lagern möchte.
Um dauerhaft einen ausreichenden Luftaustausch sicherzustellen und weder zu viel noch zu wenig Luft abzuführen, ist der MULTIRISK-Schrank mit einem Sicherheitsassistenzsystem ausgestattet. Dieses ermöglicht die direkte Erkennung eines zu hohen Abluftvolumens und damit eines überhöhten Energieeinsatzes.
Aus drei wird eins
Die Bildung gefährlicher oder sogar explosionsfähiger Gas-/Luft-Gemische muss dauerhaft verhindert werden. Sicherheitsschränke sind daher rund um die Uhr (24/7) an eine technische Abluftanlage angeschlossen. Dies ist jedoch mit einem hohen Energieverbrauch verbunden und somit sehr kostenintensiv – insbesondere dann, wenn für möglicherweise geringe Mengen an Gefahrstoffen drei unterschiedliche Spezialschränke angeschafft werden, die jeweils vorschriftsmäßig belüftet werden müssen.
Durch die Anschaffung eines MULTIRISK-Schranks anstelle von drei verschiedenen Spezialschränken können nicht nur Energiekosten für die technische Lüftung reduziert, sondern auch wertvolle Laborflächen für andere Zwecke genutzt werden. Werden Gefahrstoffe sicher direkt am Arbeitsplatz gelagert, spart dies zudem Zeit und Personalkosten.