Mit dem rasanten Wachstum des Biobankings, der Erforschung und Entwicklung von Infektionskrankheiten, der Krebsforschung und der Molekulardiagnostik ist die Lagerung wertvoller Proben in der wissenschaftlichen Gemeinschaft wichtiger denn je.
Mit den Thermo Scientific™ Matrix™ 500µl und 1.0mL ScrewTop Tubes können wertvolle Proben sicher bei niedrigen Temperaturen, einschließlich der Dampfphase von Flüssigstickstoff, aufbewahrt werden. Die Röhrchen sind aus medizinischem Harz geformt und mit einem dauerhaften, kontrastreichen 2D-, 1D-Linear- und menschenlesbaren Barcode versehen. Diese Röhrchen können in Racks (mit oder ohne Barcode) bestellt oder als Bulkware erworben werden. Die dreifach codierten Röhrchen können steril oder unsteril erworben werden.
Wir bieten auch Röhrchen mit weißem Fleck an, wenn Ihre Arbeit nicht den linearen und von Menschen lesbaren 1D-Code erfordert. Die 2D-Schraubdeckelröhrchen erfüllen eine Reihe von Anforderungen an die manuelle und automatisierte Langzeitlagerung; die mit Barcodes versehenen Racks ermöglichen eine einfache Nachverfolgung. Verwendung in Kombination mit Thermo Scientific Barcode-Lesegeräten, Arrayern und Verschließgeräten.
Thermo Scientific™ Matrix™ Aufbewahrungsröhrchen sind mit dauerhaften, kontrastreichen 2D-, linearen 1D- und menschenlesbaren Barcodes ausgestattet und bieten drei Identifizierungsebenen zur sicheren Verfolgung wertvoller Proben. Matrix-Aufbewahrungsröhrchen sind steril und unsteril erhältlich und können viele Jahre lang im Gefrierschrank gelagert werden und wiederholten Gefrier-/Auftauzyklen standhalten.
Matrix-Lagerröhrchen
Die mit 2D-Barcodes versehenen Thermo Scientific™ Matrix™ ScrewTop- und Open-Top-Aufbewahrungsröhrchen sind mit vorgedruckten 1D- und menschenlesbaren Codes erhältlich, die den 2D-Barcodes der Röhrchen entsprechen.
- Verbesserte sichere Nachverfolgung: Ein permanenter 2D-Barcode wird per Laser auf den Boden jedes Röhrchens aufgebracht, um die Proben sicher zu identifizieren und zu verfolgen. Die linearen und von Menschen lesbaren Barcodes stimmen mit diesem einzigartigen 2D-Barcode überein, so dass ein 1D-Scannen oder eine visuelle Identifizierung von Proben an Satellitenstandorten ohne 2D-Lesegeräte möglich ist.
- Strenge Qualitätskontrolle: Jedes Aufbewahrungsröhrchen mit 2D-Strichcode wird gescannt, um die Lesbarkeit und Einzigartigkeit sicherzustellen.