Was sind CAR-T-Zellen?
Chimäre Antigenrezeptor-T-Zellen (CAR-T-Zellen) werden aus T-Zellen eines Patienten hergestellt, die durch Apherese entnommen und in einem Labor gentechnisch verändert werden, um einen chimären Antigenrezeptor zu exprimieren. Wenn die CAR-T-Zellen wieder in den Körper des Patienten injiziert werden, richten sie sich gegen Zelloberflächenantigene, die auf Tumorzellen exprimiert werden, und eliminieren Krebszellen im gesamten Körper.