accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 98-57-7

CH3SOOCl

CAS RN 98-57-7

IUPAC Name: 1-chloro-4-methanesulfonylbenzene
Synonyme: 4-methylsulfonylchlorobenzene
Molekulargewicht (g/mol): 190.64
Summenformel: C7H7ClO2S
InChi Key: LMCOQDVJBWVNNI-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CS(=O)(=O)C1=CC=C(Cl)C=C1
Reinheit (%) 
  • (3)
Menge 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern