accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 77940-79-5

NNOFFF

CAS RN 77940-79-5

IUPAC Name: 1-(2,2,2-trifluoroacetyl)piperidine-4-carbonitrile
Synonyme: 1-(2,2,2-trifluoroacetyl)piperidine-4-carbonitrile
Molekulargewicht (g/mol): 206.17
Summenformel: C8H9F3N2O
InChi Key: MHJDPMGTFYYMMM-UHFFFAOYSA-N
SMILES: FC(F)(F)C(=O)N1CCC(CC1)C#N

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern