accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 76889-76-4

NNHN

CAS RN 76889-76-4

IUPAC Name: 2-(1H-1,3-benzodiazol-2-yl)benzonitrile
Synonyme: 2-(1H-1,3-benzodiazol-2-yl)benzonitrile
Molekulargewicht (g/mol): 219.25
Summenformel: C14H9N3
InChi Key: QDFTUAOALSHOGT-UHFFFAOYSA-N
SMILES: N#CC1=CC=CC=C1C1=NC2=CC=CC=C2N1

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern