CAS RN 724709-68-6
CAS RN 724709-68-6
IUPAC Name:
4-(4-phenylbutoxy)-7H-furo[3,2-g]chromen-7-one
Synonyme:
4-(4-phenylbutoxy)furo[3,2-g]chromen-7-one
Molekulargewicht (g/mol):
334.37
Summenformel:
C21H18O4
InChi Key:
JJAWGNIQEOFURP-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
O=C1OC2=CC3=C(C=CO3)C(OCCCCC3=CC=CC=C3)=C2C=C1
1
–
3
von
3
Ergebnisse
1
Tocris Bioscience™ Psora 4
CAS: 724709-68-6 Summenformel: C21H18O4
2
Psora 4, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
3
Psora 4, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.