missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Psora 4, TRC

Artikelnummer. 30425350
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30425350 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30425350 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP839700250MG

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Psora 4
CAS 724709-68-6
Summenformel C21 H18 O4
Menge 250 mg
Synonym 4-(4-Phenylbutoxy)-7H-furo[3,2-g][1]benzopyran-7-one
InChI-Formel InChI=1S/C21H18O4/c22-21-14-19(23-10-5-4-8-15-6-2-1-3-7-15)17-12-16-9-11-24-18(16)13-20(17)25-21/h1-3,6-7,9,11-14H,4-5,8,10H2
SMILES O=C1Oc2cc3occc3cc2C(=C1)OCCCCc4ccccc4
IUPAC-Name 5-(4-Phenylbutoxy)furo[3,2-g]chromen-7-on
Molekulargewicht (g/mol) 334.36
Formelmasse 334.1205
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.