CAS RN 66335-38-4
IUPAC Name:
4-amino-1-(3,4-dihydroxy-5-methyloxolan-2-yl)-5-fluoro-1,2-dihydropyrimidin-2-one
Synonyme:
4-amino-1-(3,4-dihydroxy-5-methyloxolan-2-yl)-5-fluoropyrimidin-2-one
Molekulargewicht (g/mol):
245.21
Summenformel:
C9H12FN3O4
InChi Key:
YSNABXSEHNLERR-UHFFFAOYNA-N
SMILES:
CC1OC(C(O)C1O)N1C=C(F)C(N)=NC1=O
1
–
2
von
2
Ergebnisse
1
5’-Deoxy-5-fluoro Cytidine, TRC
CAS: 66335-38-4 Summenformel: C9 H12 F N3 O4 Molekulargewicht (g/mol): 245.21 Synonym: 5'-deoxy-5-fluorocytidine,5'-DFCR,5'-Deoxy-5-fluorocytidine,Capecitabine Imp. A (EP),Capecitabine Related Compound A (USP) IUPAC-Name: 4-amino-1-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-methyloxolan-2-yl]-5-fluoropyrimidin-2-one SMILES: C[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)N2C=C(F)C(=NC2=O)N
2
4-Amino-1-(5-desoxy-beta-D-ribofuranosyl)-5-fluorpyrimidin-2(1H)-on (5'-Desoxy-5-fluorcytidin), Mikromol™
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.