missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-Amino-1-(5-desoxy-beta-D-ribofuranosyl)-5-fluorpyrimidin-2(1H)-on (5'-Desoxy-5-fluorcytidin), Mikromol™

Artikelnummer. 30051137
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30051137 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30051137 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0992.050025

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.

4-Amino-1-(5-desoxy-beta-D-ribofuranosyl)-5-fluorpyrimidin-2(1H)-on (5'-Desoxy-5-fluorcytidin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 5'-Deoxy-5-fluorocytidine
CAS 66335-38-4
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 5'-Deoxy-5-fluorocytidine
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C9 H12 F N3 O4
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym 5'-deoxy-5-fluorocytidine, 5'-DFCR, 5'-Deoxy-5-fluorocytidine, Capecitabine Imp. A (EP), Capecitabine Related Compound A (USP), Capecitabine USP Related Compound A, Capecitabine USP RC A, 4-Amino-1-(5-deoxy-beta-D-ribofuranosyl)-5-fluoropyrimidin-2(1H)-one, Capecitabine Related Compound A, Capecitabine Impurity A
InChI-Formel InChI=1S/C9H12FN3O4/c1-3-5(14)6(15)8(17-3)13-2-4(10)7(11)12-9(13)16/h2-3,5-6,8,14-15H,1H3,(H2,11,12,16)/t3-,5-,6-,8-/m1/s1
SMILES C[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)N2C=C(F)C(=NC2=O)N
IUPAC-Name 4-Amino-1-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-diHydroxy-5-Methyloxolan-2-yl]-5-Fluorpyrimidin-2-on
Molekulargewicht (g/mol) 245.21
Menge 25 mg
Formelmasse 245.0812 g/mol
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.