Learn More
Hydrocinnamonitril, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10429310 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10429310 10 g Glasflasche 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10429310 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 173990100
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hydrocinnamonitrile
Namenshinweis 99+%
CAS 645-59-0
Schmelzpunkt -2°C to 1°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.0000g/mL
Siedepunkt 261°C
Flammpunkt >112°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99+%
Verpackung Glasflasche
Summenformel C9H9N
Strukturformel C6H5CH2CH2CN
Brechungsindex 1.5210 to 1.523
MDL-Nummer MFCD00001961
Menge 10 g
Beilstein 09, 512
Relative Dichte 1
Synonym 3-phenylpropionitrile, benzenepropanenitrile, hydrocinnamonitrile, 2-phenylethyl cyanide, benzenepropionitrile, 2-cyanoethyl benzene, 3-phenylpropiononitrile, phenylpropionitrile, phenethyl cyanide, hydrocinnamique nitrile
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in ethanol,ethyl ether,slightly in chloroform
InChI-Schlüssel ACRWYXSKEHUQDB-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C(C=C1)CCC#N
IUPAC-Name 3-Phenylpropannitril
Molekulargewicht (g/mol) 131.18
PubChem CID 12581
ChEBI CHEBI:85426
Formelmasse 131.18
Reinheit (%) 99+%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hydrocinnamonitrile
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/