accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 4253-34-3

CH3OOSiCH3OCH3OOCH3O

CAS RN 4253-34-3

IUPAC Name: bis(acetyloxy)(methyl)silyl acetate
Synonyme: triacetoxy-methylsilane
Molekulargewicht (g/mol): 220.25
Summenformel: C7H12O6Si
InChi Key: TVJPBVNWVPUZBM-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC(=O)O[Si](C)(OC(C)=O)OC(C)=O
Menge 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern