accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 340316-62-3

BrNOOOHNS(E/Z)

CAS RN 340316-62-3

IUPAC Name: 1-(3-bromophenyl)-5-[(furan-2-yl)methylidene]-2-sulfanylidene-1,3-diazinane-4,6-dione
Synonyme: 1-(3-bromophenyl)-5-(furan-2-ylmethylidene)-2-sulfanylidene-1,3-diazinane-4,6-dione
Molekulargewicht (g/mol): 377.21
Summenformel: C15H9BrN2O3S
InChi Key: MVFJHEQDISFYIS-UHFFFAOYSA-N
SMILES: BrC1=CC=CC(=C1)N1C(=S)NC(=O)C(=CC2=CC=CO2)C1=O
Menge 
  • (1)
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern