accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 22819-91-6

ClN

CAS RN 22819-91-6

IUPAC Name: 7-chloroheptanenitrile
Synonyme: 7-chloroheptanenitrile
Molekulargewicht (g/mol): 145.63
Summenformel: C7H12ClN
InChi Key: FXBITRHTKQZLRX-UHFFFAOYSA-N
SMILES: ClCCCCCCC#N
Siedepunkt 
  • (2)
Menge 
  • (1)
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern

Ergebnisse verfeinern

  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)