CAS RN 18048-64-1
CAS RN 18048-64-1
IUPAC Name:
—
Synonyme:
—
Molekulargewicht (g/mol):
—
Summenformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
von
1
Ergebnisse
1
1-(3,4-Dimethylphenyl)-3-methyl-1H-pyrazol-5(4H)-one, TRC
CAS: 18048-64-1 Summenformel: C12 H14 N2 O Molekulargewicht (g/mol): 202.25 Synonym: 3H-Pyrazol-3-one, 2-(3,4-dimethylphenyl)-2,4-dihydro-5-methyl-,2-Pyrazolin-5-one, 3-methyl-1-(3,4-xylyl)- (8CI),2-(3,4-Dimethylphenyl)-2,4-dihydro-5-methyl-3H-pyrazol-3-one,3-Methyl-1-(3,4-dimethylphenyl)-2-pyrazolin-5-one,SB-392033,Eltrombopag Stage 5 IUPAC-Name: 2-(3,4-dimethylphenyl)-5-methyl-4H-pyrazol-3-one SMILES: CC1=NN(C(=O)C1)c2ccc(C)c(C)c2