accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 175204-12-3

FSClN

CAS RN 175204-12-3

IUPAC Name: 2-[(4-chlorophenyl)sulfanyl]-6-fluorobenzonitrile
Synonyme: 2-[(4-chlorophenyl)sulfanyl]-6-fluorobenzonitrile
Molekulargewicht (g/mol): 263.71
Summenformel: C13H7ClFNS
InChi Key: KFJFXRCXNMCNBN-UHFFFAOYSA-N
SMILES: FC1=CC=CC(SC2=CC=C(Cl)C=C2)=C1C#N
Menge 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern