accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3C(S)NH3HOOO

CAS RN 16820-18-1

IUPAC Name: (2S)-2-azaniumyl-3-hydroxy-2-methylpropanoate
Synonyme: (2S)-2-ammonio-3-hydroxy-2-methylpropanoate
Molekulargewicht (g/mol): 119.12
Summenformel: C4H9NO3
InChi Key: CDUUKBXTEOFITR-BYPYZUCNSA-N
SMILES: C[C@]([NH3+])(CO)C([O-])=O
Molekulargewicht (g/mol) 
  • (1)
  • (1)
Menge 
  • (1)
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern