Learn More
Thermo Scientific Chemicals (+)-2-Methyl-L-Serin, 99 %
Artikelnummer. 10287120 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10287120 250 mg Glasflasche 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10287120 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 290012500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (+)-2-Methyl-L-serine
Namenshinweis 99%
CAS 16820-18-1
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 286.0°C to 288.0°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Summenformel C4H9NO3
Strukturformel HOCH2C(CH3)NH2COOH
MDL-Nummer MFCD00145243
Menge 250 mg
Spezifische Drehung + 3.30
Synonym 2-methyl-l-serine, +-2-methyl-l-serine, s-2-amino-3-hydroxy-2-methylpropanoic acid, l-, a-methylserine, l-2-methylserine, s-2-methylserine, 2s-2-amino-3-hydroxy-2-methylpropanoic acid, serine, 2-methyl, alpha-methyl-l-serine, alpha-methyl-l-ser
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble
InChI-Schlüssel CDUUKBXTEOFITR-BYPYZUCNSA-N
SMILES CC(CO)(C(=O)O)N
IUPAC-Name (2S)-2-Amino-3-hydroxy-2-methylpropansäure
Molekulargewicht (g/mol) 119.12
PubChem CID 7000050
ChEBI CHEBI:74819
Formelmasse 119.12
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Pulver