accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 1294455-24-5

BSH3CCH3FFFK

CAS RN 1294455-24-5

IUPAC Name: potassium (2,5-dimethylthiophen-3-yl)trifluoroboranuide
Synonyme: potassium (2,5-dimethylthiophen-3-yl)trifluoroboranuide
Molekulargewicht (g/mol): 218.09
Summenformel: C6H7BF3KS
InChi Key: QYDFOHWZTTWDDE-UHFFFAOYSA-N
SMILES: [K+].CC1=CC(=C(C)S1)[B-](F)(F)F
Menge 
  • (1)
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern