accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 1240256-84-1

H3COSFFFFFN

CAS RN 1240256-84-1

IUPAC Name: 2-methoxy-5-(pentafluoro-λ⁶-sulfanyl)benzonitrile
Synonyme: 2-methoxy-5-(pentafluoro-λ⁶-sulfanyl)benzonitrile
Molekulargewicht (g/mol): 259.19
Summenformel: C8H6F5NOS
InChi Key: PJEIIZOKLWCTDY-UHFFFAOYSA-N
SMILES: COC1=C(C=C(C=C1)S(F)(F)(F)(F)F)C#N
Menge 
  • (1)
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern