Learn More
Labcon™ ZAP™ 200 μL Wide Orifice Aerosol Filter Pipette Tips
These filter pipette tips fit most popular 200 μL pipettors.
70.45 CHF - 110.00 CHF
Specifications
Volumen (metrisch) | 200 μl |
---|---|
Gefiltert | Gefiltert |
Farbe | Durchsichtig |
Länge (angloamerikanisch) | 1,95 in. |
Länge (metrisch) | 49,7 mm |
Product Code | Brand | Autoklavierbar | Zertifizierung/Konformität | Format | Sterilität | Price | Quantity & Availability | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Autoklavierbar | Zertifizierung/Konformität | Format | Sterilität | Price | Quantity & Availability | ||
16633972
|
Labcon™
1152-165-000-9 |
Nicht autoklavierbar | ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE-IVD-Konformität | Im Beutel | Steril |
90.65 CHF
200 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
16653972
|
Labcon™
1152-965-006-9 |
Autoklavierbar | ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE-IVD-Konformität | Rack, 96 | Steril |
110.00 CHF
960 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
16643972
|
Labcon™
1152-960-006-9 |
Not Autoclavable | ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP, CE IVD Conformity | Rack, 96 | Non-sterile |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||
17517856
|
Labcon™
1152-800-000-9 |
Autoklavierbar | ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP, USP Klasse VI | Im Beutel | Unsteril |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||
Description
- ZAP™ Aerosol Filter
- Wide bore, 1.45 mm orifice for viscous samples or whole cells
- Patented, robotically inserted, endotoxin-free filter
- Made in USA
Specifications
200 μl | |
Durchsichtig | |
49,7 mm | |
Breite Öffnung, Kegelpunkt | |
200 μl Pipetten | |
ZAP™ |
Gefiltert | |
1,95 in. | |
Liquid Handling | |
Ja | |
Nein | |
Polypropylenharz |