Learn More
Labcon™ ZAP™ 200 μL Wide Orifice Aerosol Filter Pipette Tips
These filter pipette tips fit most popular 200 μL pipettors.
Marke: Labcon™ 1152-965-006-9
96.25 CHF gültig bis 2024-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21712" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 14.96850kg
Beschreibung
- ZAP™ Aerosolfilter
- Weite Öffnung, 1,45 mm Öffnung für viskose Proben oder ganze Zellen
- Patentierter, vollautomatisiert verbauter , Endotoxin-freier Filter
- Hergestellt in den USA
Spezifikation
200 μl | |
Steril | |
Autoklavierbar | |
49,7 mm | |
Frei von Protease, humaner DNA, ATP, RNase/DNase und Endotoxin | |
E-Strahl | |
Breite Öffnung, Kegelpunkt | |
Ja | |
200 μl Pipetten | |
ZAP™ |
Gefiltert | |
Durchsichtig | |
1,95 in. | |
ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE-IVD-Konformität | |
Liquid Handling | |
Rack, 96 | |
96 Spitzen/Rack, 10 Racks/Packung, 10 Packungen/Karton | |
Ja | |
Nein | |
Polypropylenharz |