Learn More
Merck Millex™ nicht sterile Spritzenvorsatzfilter mit PE-Gehäuse – PVDF-Membran – 4 mm Durchmesser
Zum Entfernen von Partikeln, Verbessern des Signal-Rausch-Verhältnisses und Erreichen flacher Basislinien.
2840.00 CHF
Spezifikation
Einwegprodukt | Ja |
---|---|
Material | PVDF-Membran |
Material (Membran) | PVDF |
Porengröße | 0,45 μm |
Sterilität | Nicht steril |
Produktcode | Marke | Gehäusematerial | Anzahl pro Packung | Porengröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Gehäusematerial | Anzahl pro Packung | Porengröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
10411551
|
Merck
SLHVR04NK |
HDPE | 1000Pack | 0,45 μm |
2840.00 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 24-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
Zum Entfernen von Partikeln, Verbessern des Signal-Rausch-Verhältnisses und Erreichen flacher Basislinien.
- Mit weiblichem Luer-Lock™-Anschluss und männlichem Luer-Slip-Anschluss
- Besonders geringe Proteinbindung
- Geeignet für wässrige und schwache organische Lösungen
Spezifikation
Ja | |
PVDF | |
Nicht steril | |
HDPE | |
1 ml | |
4,0 mm |
PVDF-Membran | |
0,45 μm | |
Analytische Probenvorbereitung | |
Spritzenfilter | |
4,0 mm |